Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Magnetisk RNA-protein Pull-Down Kit
Produktkod. 13444209 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
20 reactions kit
Förpackningsstorlek:
20 reaktioner
Produktkod. 13444209
Brand: Thermo Scientific™ 20164
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använd en strömlinjeformad, robust metod för att berika protein-RNA-interaktioner med ändmärkt RNA som bete med Thermo Scientific™ Pierce Magnetisk RNA-protein Pull-Down Kit.
Använd en strömlinjeformad, robust metod för att berika protein-RNA-interaktioner med ändmärkt RNA som bete med Thermo Scientific™ Pierce Magnetisk RNA-protein Pull-Down Kit.
Ytterligare information och onlinebeställning
Magnetic RNA-Protein Pull-Down Kit tillhandahåller reagenser för att effektivt berika RNA-bindande proteiner (RBP) med RNA-ändmärkt med destiobiotin och streptavidin magnetiska pärlor. Det kompletta kitet innehåller tillräckligt med reagenser för 20 RNA-märkningsreaktioner och 20 protein-RNA pull-down-analyser. Denna direkta anrikning av protein-RNA-interaktionen tillhandahåller ett alternativ till antikroppsinfångning av protein-RNA-komplex eller -delar inkorporerade i nukleinsyran. En ytterligare fördel med satsen är att den innehåller validerade kontroller för både märknings- och neddragningsanalysen. Satsen är mottaglig för flera nedströmsapplikationer, inklusive Western blotting och masspektrometri (MS).
Höjdpunkter:
  • Direkt– fånga ribonukleoproteinkomplex direkt med ändmärkt RNA; inte använder eller kräver antikroppar för neddragning
  • Lätt att använda– inga spinnkoppar eller centrifugering nödvändig för anrikning av RBP; förfarande strömlinjeformad för minimal praktisk tid (mindre än 3 timmar) efter RNA-märkningsreaktion
  • Flexibel– använda in vitro transkriberat RNA eller syntetiskt RNA för märkning av olika längder och komplexitet; proteiner som framgångsrikt berikats med endogena, överuttryckta och in vitro översatta lysat
  • Specifik– låg pärla bakgrund; icke-relaterat RNA eller muterat RNA berikar inte signifikant specificerade RBP
  • Ekonomisk– billigare än att köpa kommersiellt syntetiserat slutmärkt RNA, magnetiska pärlor och reagens separat
  • Komplett– innehåller både märknings- och anrikningsmoduler med buffertar som är nödvändiga för analys; positiv kontroll-RNA, negativ kontroll-RNA och RBP-antikropp ingår
Innehåller:
Komplett kit innehåller Pierce RNA 3'-End Desthiobiotinylation Kit, positiva och negativa RNA-kontroller, nukleinsyrakompatibla streptavidin magnetiska pärlor och buffertar för RBP-anrikning och eluering
Krävs
Användarlevererat RNA och lysat (experimentellt prov)
Rekommenderas för:
  • Mutationsanalys
  • Strukturfunktionsanalys
  • Identifiering av RNA:proteininteraktioner
  • MS-analys av okända RNA:proteinbindande par eller komplex
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1 mL
Kit Innehåll 50 pmol of RNA per Reaction
Innehåll och lagring Sufficient For: 20 RNA-protein complex pull-down reactions
Slurry: 10mg/mL, 1% solids
• Pierce Nucleic Acid-Compatible Streptavidin Magnetic Beads, 1 mL (store at 4°C)
• RNA Capture Buffer (1X), 10 mL (store at 4°C)
• Tris (20 mM, pH 7.5), 5 mL (store at 4°C)
• Protein-RNA Binding Buffer (10X), 1 mL (store at 4°C)
• Wash Buffer (1X), 10 mL (store at 4°C)
• Biotin Elution Buffer, 1.5 mL (store at 4°C)
• HuR Monoclonal Antibody (Mouse), 50 μL (store at 4°C)
• Positive RNA Control (AR RNA), 250 pmol (store at -20°C)
• Negative RNA Control (polyA25 RNA), 250 pmol (store at -20°C)
• Pierce RNA 3' End Desthiobiotinylation Kit (part number 20163; store at -20°C)
Produktlinje Pierce
Kvantitet 20 reactions kit
Typ RNA-Protein Pull Down Kit
Tillräckligt för 20 Reactions
Formatera Kit