Läs mer
Thermo Scientific™ CHCA MALDI Matrix, Engångsbruk
Produktkod. 10424375 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
24 x 1 mg
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Produktkod. Kvantitet unitSize
10424375 24 x 1 mg Paket med 3
1 options
Produktkod. 10424375 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 90031
Högrenade, omkristalliserade CHCA-, DHB- och SA-reagens i engångsrör för masspektrometri genom matrisassisterad laserdesorptionsjonisering (MALDI).
Thermo Scientific™ MALDI-matriser är mycket renade, omkristalliserade reagens förpackade i bekväma engångsrör som är tillräckliga för att analysera upp till 96 prover genom matrisassisterad laserdesorptionjonisering.
MALDI-metoden för MS-peptidanalys är nu lättare att utföra med engångs, mycket rena MALDI-matriser som är exceptionellt bekväma att använda. Matrisassisterad laserdesorptionsjonisering (MALDI) matriser producerar de renaste masspektrometriska (MS) spektra när de omkristalliseras och prepareras dagligen, vilket är obekvämt och vanligtvis resulterar i betydande avfall. Förpackningen av renad, omkristalliserad alfa-cyano-4-hydroxi-kanelsyra (CHCA), sinapinsyra (SA) och 2,5-dihydroxibensoesyra (DHB) MALDI-matriser gör framställningen av högkvalitativa MALDI-reagenser lätt.
Höjdpunkter:
  • Högrenat, omkristalliserat reagens
  • Förpackad i bekväma engångsrör tillräckligt för att analysera upp till 96 prover för att spara tid och minska avfallet
  • Ger exakt kvantitet matris varje gång
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Pierce CHCA MALDI Matrix
För användning med (utrustning) Masspektrometer
Produkttyp MALDI Matrix
Innehåll och lagring Vid mottagandet lagra produkten vid 4 °C.
Utgångsmaterial Små molekyler
Slutlig produkttyp Små molekyler
Detektionsmetod Masspektrometri
Arbetsflödessteg Kalibrering
Kvantitet 24 x 1 mg
Form Solid
compliance-icons
Produktbeteckning
  • CHCA MALDI Matrix, Single-Use
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-cyano-3- (4-hydroxyphenyl) acrylic acid