Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Maleinsyraanhydridaktiverade plattor
Handla allt Thermo Scientific ProdukterDescription
Pierce maleinsyraanhydridaktiverade plattor är användbara för att immobilisera peptider och andra ligander som inte täcker effektivt genom passiv adsorption. Reaktion av maleinsyraanhydridgrupperna med primära aminer (–NH2 ) resulterar i bildning av amidbindningar som är stabila vid neutralt pH och högre. Sura förhållanden hydrolyserar bindningen; därför utförs beläggningsreaktioner bäst vid pH 8 till 9, och de reagerade plattorna används bäst vid pH högre än 7 för ELISA och andra metoder.
Dessa Thermo Scientific Pierce Maleinsyraanhydridaktiverade 96-brunnars plattor är genomskinliga 96-brunnars plattor som tillåter vidhäftning av amininnehållande peptider och andra molekyler till mikroplattans brunnar för användning i bindningsanalyser.
Funktioner hos maleinsyraanhydridaktiverade plattor:
• Reagerar spontant med primära aminer
• Ett direkt, enkelt tillvägagångssätt för att kovalent fästa molekyler till brunnsytan av en EIA tallrik
• Maleinsyraanhydrid bibehåller sin integritet och tillgänglighet för koppling i månader under torra rumstemperaturförhållanden
Specifications
Specifications
| Bindande egendom | Standardkapacitet, kovalent |
| Formatera | Standard |
| Innehåll och lagring | Vid mottagandet förvara tallrikarna i rumstemperatur. Produkten levereras vid rumstemperatur. |
| Detektionsmetod | Kolorimetrisk |
| Produktlinje | Pierce |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | Detektionsplatta, immunanalys, ELISA |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Ytbehandling | Maleinsyraanhydrid |
| Show More |