Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Maleinsyraanhydridaktiverade plattor
Produktkod. 10712794 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Färg:
Klart
Vitt
Formatera:
96 brunnar
Standard
Stripplåt
Kvantitet:
5 tallrikar
5 x 5 tallrikar
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Formatera Kvantitet unitSize
10712794 Klart 96 brunnar 5 x 5 tallrikar Paket med 25
10503544 Klart Stripplåt 5 tallrikar Paket med 5
10677764 Klart Stripplåt 5 x 5 tallrikar Paket med 25
10115383 Klart Standard 5 tallrikar Paket med 5
10379253 Vitt Standard 5 tallrikar Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10712794 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 15112
Thermo Scientific™ Pierce Maleinsyraanhydridaktiverade plattor tillåter vidhäftning av amininnehållande peptider och andra molekyler till mikroplattans brunnar för användning i bindningsanalyser.
Pierce maleinsyraanhydridaktiverade plattor är användbara för att immobilisera peptider och andra ligander som inte täcker effektivt genom passiv adsorption. Reaktion av maleinsyraanhydridgrupperna med primära aminer (–NH2 ) resulterar i bildning av amidbindningar som är stabila vid neutralt pH och högre. Sura förhållanden hydrolyserar bindningen; därför utförs beläggningsreaktioner bäst vid pH 8 till 9, och de reagerade plattorna används bäst vid pH högre än 7 för ELISA och andra metoder.
Dessa Thermo Scientific Pierce Maleinsyraanhydridaktiverade 96-brunnars plattor är genomskinliga 96-brunnars plattor som tillåter vidhäftning av amininnehållande peptider och andra molekyler till mikroplattans brunnar för användning i bindningsanalyser.
Funktioner hos maleinsyraanhydridaktiverade plattor:
• Reagerar spontant med primära aminer
• Ett direkt, enkelt tillvägagångssätt för att kovalent fästa molekyler till brunnsytan av en EIA tallrik
• Maleinsyraanhydrid bibehåller sin integritet och tillgänglighet för koppling i månader under torra rumstemperaturförhållanden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bindande egendom Standardkapacitet, kovalent
Formatera 96 brunnar
Innehåll och lagring Vid mottagandet förvara tallrikarna i rumstemperatur. Produkten levereras vid rumstemperatur.
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Produktlinje Pierce
Färg Klart
Produkttyp Mikroplatta
Material Polystyren
Antal Wells 96
Ytbehandling Maleinsyraanhydrid
Antal per förpackning 5 tallrikar
Plattblockering Ingen
Kvantitet 5 x 5 tallrikar