Läs mer
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Maleimid-aktiverad pepparrotsperoxidas-kit
Produktkod. 10454165 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 Reaktion
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10454165 1 Reaktion 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 10454165 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 31494
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Aktiverat pepparrotsperoxidas (HRP) enzym och kit för att märka proteiner, peptider eller andra ligander via sulfhydrylgrupper (reducerade cysteiner) för att göra HRP-konjugat.
Thermo Scientific™ Pierce Maleimid-aktiverad HRP-konjugationskit kan användas för att direkt framställa HRP-konjugat från proteiner, peptider eller andra ligander som innehåller sulfhydrylgrupper, såsom reducerade cysteiner.
De Thermo Scientific Maleimidaktiverad pepparrotsperoxidas (HRP) Kit kan användas för att direkt framställa HRP-konjugat från proteiner, peptider eller andra ligander som innehåller en fri sulfhydrylgrupp. Detta kit eliminerar det första steget i tvåstegsmaleimidmetoden, vilket gör konjugatberedningen mycket enklare. Satsen levereras med ett stabilt, Maleimid-aktiverat pepparrotsperoxidas. HRP-konjugat kan renas genom gelfiltreringskromatografi, ultrafiltrering eller dialys, beroende på storleken på det konjugerade proteinet.
Höjdpunkter:
  • Förbered enzymkonjugat från proteiner som innehåller en fri sulfhydryl
  • Inkluderar 2-MEA för att generera fria sulfhydryler från disulfidbindningar
  • Inkluderar SATA för att lägga till fria sulfhydryler till lysinrester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk reaktivitet Thiol
Kvantitet 1 Reaktion
Reaktiv del Maleimid
Löslighet Vatten
Innehåll och lagring Tillräckligt för: 1 enzymmärkningsreaktion med upp till 5 mg antikropp (IgG)
• Maleimidaktiverad pepparrotsperoxidas, 5 mg
• Konjugationsbuffert (10X), 20 ml
• PBS Pack (gör 500mL), 1 pack
• 2-merkaptoetylamin-HCl, 6 mg
• SATA, 2 mg
• Dimetylformamid, 1 ml
• Hydroxylamin-HCl, 5 mg
• Avsaltningskolonn av polyakrylamid, 10 mL, 1 kolonn
Förvaras vid 4 °C.
Formulering Flerkomponentsats med aktiverad HRP
Produktlinje EZ-Link
Tillräckligt för 1 Enzymmärkningsreaktion
Etiketttyp Enzymmärkt
Etikett eller färgämne HRP (pepparrotsperoxidas)