Läs mer
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Maleimidaktiverad pepparrotsperoxidas
Produktkod. 11839150 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11839150 5 mg 5mg
1 options
Produktkod. 11839150 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 31485
 Begränsad artikel
I lager
Aktiverat pepparrotsperoxidas (HRP) enzym och kit för att märka proteiner, peptider eller andra ligander via sulfhydrylgrupper (reducerade cysteiner) för att göra HRP-konjugat.
Thermo Scientific™ Pierce Maleimid-aktiverad HRP-konjugationskit kan användas för att direkt framställa HRP-konjugat från proteiner, peptider eller andra ligander som innehåller sulfhydrylgrupper, såsom reducerade cysteiner.
De Thermo Scientific Maleimidaktiverad pepparrotsperoxidas (HRP) Kit kan användas för att direkt framställa HRP-konjugat från proteiner, peptider eller andra ligander som innehåller en fri sulfhydrylgrupp. Detta kit eliminerar det första steget i tvåstegsmaleimidmetoden, vilket gör konjugatberedningen mycket enklare. Satsen levereras med ett stabilt, Maleimid-aktiverat pepparrotsperoxidas. HRP-konjugat kan renas genom gelfiltreringskromatografi, ultrafiltrering eller dialys, beroende på storleken på det konjugerade proteinet.
Höjdpunkter:
  • Förbered enzymkonjugat från proteiner som innehåller en fri sulfhydryl
  • Inkluderar 2-MEA för att generera fria sulfhydryler från disulfidbindningar
  • Inkluderar SATA för att lägga till fria sulfhydryler till lysinrester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk reaktivitet Thiol
Innehåll och lagring Obs: Totalvikt är∼ 25 mg som ett resultat av buffertkomponenter och salter lyofiliserade tillsammans med det aktiverade proteinet. Förvaring
: Vid mottagande förvara produkten vid 4 °C. Produkten levereras vid rumstemperatur.
Formulering Aktiverat pepparrotsperoxidas lyofiliserat från PBS
Form Solid
Produktlinje EZ-Link
Etiketttyp Enzymmärkt
Etikett eller färgämne HRP (pepparrotsperoxidas)
Reaktiv del Maleimid
Löslighet Vatten