Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Maleimidaktiverade plattor
Produktkod. p-7227777 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Färg:
Klart
Svart
Vitt
Formatera:
96 brunnar
Stripplåt
Detektionsmetod:
Kemiluminescens
Kolorimetrisk
fluorescens
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 10328733
Brand: Thermo Scientific™ 15150
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific™ Pierce Maleimidaktiverade plattor är idealiska för att binda sulfhydryl-innehållande molekyler som är svåra att belägga på polystyrenplattor, såsom peptider som innehåller ett terminalt cystein.
Pierce Maleimid-aktiverade plattor ger kovalent vidhäftning (plattfångning) av sulfhydryl-innehållande molekyler, såsom cystein-terminerade peptider. Dessa belagda plattor är ett särskilt användbart verktyg för att bedöma specifika anti-haptenantikroppstitrar under antikroppsproduktion. Maleimidaktiverade plattor finns tillgängliga i klara för kolorimetriska analyser, vita för kemiluminiscerande analyser och svarta för fluorescerande analyser.
Höjdpunkter
• Spontan immobilisering av cysteininnehållande peptider och proteiner med fria sulfhydryler
• Förblockerad för att minska ospecifik bindning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bindande egendom Standardkapacitet, kovalent
Formatera Stripplåt
Innehåll och lagring Obs: Plattorna levereras förblockerade med bovint serumalbumin.
Vid mottagande förvara tallrikar vid 4 °C skyddade från fukt. När de öppnats, placera oanvända tallrikar i en återförslutningsbar påse med torkmedel och förvara vid 4 °C. Plattorna levereras vid rumstemperatur.
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Produktlinje Pierce
Färg Klart
Produkttyp Detektionsplatta, immunanalys, ELISA
Material Polystyren
Volym (metrisk) Tja 100μ L
Antal Wells 96
Ytbehandling Maleimid
Antal per förpackning 5 tallrikar
Plattblockering Blocker™ BSA-buffert
Kvantitet 5 tallrikar