Beskrivning
Lyse odlade däggdjursceller och mätte beta-galaktosidasaktivitet med kompatibel M-PER celllysreagens och kolorimetrisk b-Gal assay reagens.
Thermo Scientific Mammalian β-Galactosidase Assay Kit erbjuder en enkel kolorimetrisk metod för att lysera odlade däggdjursceller och mäta beta-Gal-aktivitet.
Egenskaper hos det däggdjurs-galaktosidasiska βtestkitet:
- Välj fristående assayreagens eller komplett kit för celllys och detektion
- Kolorimetrisk analys som enkelt kan mätas med en plattläsare eller spektrofotometer (405 nm)
- Anpassningsbar till 96-brunns mikroplattor eller röranalysformat
- Utför homogena screeninganalyser eller mät aktiviteten sekundärt efter celllys.
- Också kompatibla med förberedda lysater från andra arter som bakterier
Assay Reagens och kit utgör ett enkelt och mångsidigt testsystem för att mäta β-galaktosidasaktivitet. Däggdjursceller som odlas på en platta kan lyseras och testas för β-galaktosidasaktivitet genom att tillsätta en enda, allt-i-ett-lys- och analyslösning. Alternativt kan den inkluderade Thermo Scientific M-PER Mammalian Protein Extraction Reagensen användas för att framställa lysat från tvättade vidhäftande eller pillade celler, och sedan en del av lysatet som används för att kvantifiera β-Gal-aktiviteten. Med M-PER reagens finns det inget behov av att skrapa celler eller utföra frys-tina-cykler. De återstående lysaterna som framställs med M-PER reagens kan användas för tillämpningar som reporteranalyser (luciferas, β-galaktosidas och kloramfenisk acetyltransferas), proteinkinasastester (PKA, PKC och tyrosinkinas), immunoassays (Western blot, ELISA RIA) och proteinrening.
Relaterade produkter
beta-Galaktosidas Assay Reagens (Kat. Nr. 75705)
beta-Galaktosidas Assay Stop-lösning (Kat. Nr. 75706)
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Tillräckligt för: 250 mikroplattor med vidhäftande celler mL Förvaraβ -Galaktosidasanalysreagens vid -20 °C. Förvara alla andra komponenter i rumstemperatur. |
| Beskrivning | Pierce Mammalian beta-Galactosidase Assay Kit |
| Detektionsmetod | Abs. |
| För användning med (applikation) | Abs. |
| För användning med (utrustning) | Mikroplattläsare |
| Produkttyp | Beta-Galactosidase Assay Kit |
| Typ av färg | Enzymmärkt |
| Formatera | 96-brunnsplatta |
| Produktlinje | Pierce |
| Kvantitet | 75 ml kit |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Mammalian beta-Galactosidase Assay Kit
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium carbonate