Läs mer
Thermo Scientific™ beta-galaktosidasanalysreagens
Produktkod. 10638844 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
25 ml
3 x 25 ml
Förpackningsstorlek:
25ml
Paket med 3
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10638844 25 ml 25ml
11849420 3 x 25 ml Paket med 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10638844 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75705
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lyse odlade däggdjursceller och mätte beta-galaktosidasaktivitet med kompatibel M-PER celllysreagens och kolorimetrisk b-Gal assay reagens.
Utför en enkel kolorimetrisk metod för att lysera odlade däggdjursceller och mäta beta-Gal-aktivitet med Thermo Scientific™ Däggdjursβ -Galaktosidasanalyssats.
Assay Reagens och kit utgör ett enkelt och mångsidigt testsystem för att mäta β-galaktosidasaktivitet. Däggdjursceller som odlas på en platta kan lyseras och testas för β-galaktosidasaktivitet genom att tillsätta en enda allt-i-ett-lys- och analyslösning. Alternativt kan det inkluderade Thermo Scientific M-PER™ Mammalian Protein Extraction Reagensen användas för att framställa lysat från tvättade vidhäftande eller pillerade celler, och sedan en del av lysatet som används för att kvantifiera β-Gal-aktiviteten. Med M-PER Reagens finns det inget behov av att skrapa celler eller utföra frys-tina-cykler. De återstående lysaterna som framställs med M-PER reagens kan användas för tillämpningar som reporteranalyser (luciferas, β-galaktosidas och kloramfenisk acetyltransferas), proteinkinasastester (PKA, PKC och tyrosinkinas), immunoassays (Western blot, ELISA RIA) och proteinrening.
Höjdpunkter:
  • Välj fristående assayreagens eller komplett kit för celllys och detektion
  • Kolorimetrisk analys som enkelt mäts med en plåtläsare eller spektrofotometer (405 nm)
  • Anpassningsbar till 96-brunns mikroplattor eller röranalysformat
  • Utför homogena screeninganalyser eller mät aktiviteten sekundärt efter celllys.
  • Också kompatibla med förberedda lysater från andra arter som bakterier
Innehåller:
Fristående Thermo Scientific Pierce™ β-Galactosidase Assay Reagens, Thermo Scientific M-PER Mammalian Protein Extraction Reagent (Del nr 78503) och färdig Stop Solution
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analysera Reporterenzym
Innehåll och lagring Förvara vid -20 °C.
Detektionsmetod Abs.
Form Vätska
För användning med (applikation) Abs.
Produktlinje Pierce
Kvantitet 25 ml
Substrat Beta-Gal substrat
Substrategenskaper Kemiskt substrat
Målenzym Beta-galaktosidas
Formatera 96-brunnsplatta
För användning med (utrustning) Mikroplattläsare
Etikett eller färgämne Enzymmärkt
Produkttyp Pierce beta-galaktosidasanalysreagens
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • Pierce Beta-Galactosidase Assay Reagent
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Mercaptoethanol