Läs mer
Thermo Scientific™ MBS (m-maleimidobensoyl-N-hydroxisuccinimidester)
Produktkod. 10561014 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
10561014 50 mg 50mg
1 options
Produktkod. 10561014 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 22311
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tvärbinda aminer till sulfhydryler med denna korta tvärbindare som består av NHS-ester- och maleimidgrupper i ändarna av en aromatisk 6-atoms (7,3A) distansarm.
Thermo Scientific™ Pierce MBS är ett amin-till-sulfhydryl-tvärbindare som innehåller reaktiva NHS-ester- och maleimidgrupper i motsatta ändar av en kort aromatisk distansarm (7.3)Å s).
Höjdpunkter:
  • Populär för att bilda enzymimmunkonjugat
  • Reaktiva grupper: NHS-ester och maleimid
  • Reaktiv mot: amino- och sulfhydrylgrupper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk reaktivitet Amin-sulfhydryl
Klyvbar Nej
Beskrivning MBS
Molekylvikt (g/mol) 314.25
PEGylerad Nej
Distansarmslängd 7,3 Å
Innehåll och lagring Vid mottagandet lagras torkad vid 4 °C.
Cellpermeabilitet Ja
Frakt skick Ambient (omgivning)
Produktlinje Pierce
Märkningsmetod Kemisk märkning
Tvärbindare typ Heterobifunktionell
Reaktiv del Maleimid, NHS Ester
Spacer Kort (<10 Å)
Form Puder
Kvantitet 50 mg
Löslighet DMF, DMSO
Formatera Standard
Vattenlöslig Nej
Produkttyp Tvärbindare
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • MBS (m-maleimidobenzoyl-N-hydroxysuccinimide ester)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-[3-[[(2, 5-dioxopyrrolidinyl)oxy] carbonyl]phenyl]-1Hpyrrole-2,5-dione