Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ 16 % formaldehyd (vikt/volym), metanolfri
Produktkod. 10751395 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 x 1 mL
10 x 10 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10751395 10 x 1 mL Paket med 10
11586711 10 x 10 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10751395 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 28906
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Flaskor med högkvalitativ, metanolfri formaldehyd, ett allmänt IHC-fixativ och reversibelt amintvärbindningsmedel för protein- och nukleinsyraprover.
Thermo Scientific™ Pierce Formaldehyd Ampules är flaskor med högkvalitativ, metanolfri formaldehyd för användning som ett allmänt immunhistokemifixativ och reversibelt amintvärbindningsmedel för protein- och nukleinsyravävnadsprover.
Formaldehyd är ett mycket reaktivt, cellgenomsläppligt medel som används som ett reversibelt tvärbindningsmedel för proteiner och nukleinsyror i cellen eller som ett allmänt cellfixerande medel för avbildningsbaserade tillämpningar. Cellpermeabilitet tillåter reagenset att lätt komma in i levande celler, vilket möjliggör intracellulära tillämpningar, såsom upptäckt av proteininteraktion eller bioavbildning. Formaldehyd producerar reversibla tvärbindningar med protein och nukleinsyror genom att koppla närliggande primära aminer. Tvärbindningar kan vändas helt enkelt genom att värma provet.
Höjdpunkter:
  • Ren och stabil - framställd direkt av ren granulär paraformaldehyd och förseglad i ampuller under en inert atmosfär, vilket säkerställer att den är metanolfri och resistent mot oxidation
  • Mångsidig - använd för att tvärbinda molekyler vid upptäckt av interaktion mellan protein-protein och protein-nukleinsyra, bioavbildning och flödescytometri
  • Alikvotförpackning - välj 1mL eller 10mL ampuller lämpliga för låg- och högvolymtillämpningar, allt från kulturinriktad cellfixering till in-cell-proteintvärbindning
  • Bekväm startkoncentration - 16 % (vikt/volym) formaldehydlösning i ultrarent vatten förenklar utspädning till önskad arbetskoncentration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Formaldehyd
Kvantitet 10 x 1 mL
Fysisk form Vätska
Produktlinje Pierce
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 16% Formaldehyde (w/v)Methanol-free, 10 x 1 mL
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Formaldehyde