Beskrivning
Thermo Scientific™ Pierce MA(PEG)n-föreningar är metyl- och aminterminerade polyetylenglykolreagenser, där n är lika med 4 till 24 PEG-enheter, som är användbara för en mängd olika ytmodifierings- och molekylpegyleringsapplikationer.
MA(PEG) n- föreningar har formen Methyl-PEG n -Amine och är idealiska för att derivatisera ytor och molekyler med diskreta antal (n = 4, 8, 12, 24) av etylenglykolgrupper. Använd valfri aminreaktiv kemi (t.ex. EDC eller NHS-ester) för att PEGylera ytor, proteiner eller andra molekyler med ett exakt antal hydrofila, icke-immunogena PEG-enheter.
Höjdpunkter:
- Rena föreningar av specifik storlek säkerställer fullständig kontroll av PEGylering
- Rak-kedjiga föreningar med enkel terminal primär amin
- Anpassningsbar till en mängd olika modifieringsprocedurer
Rekommenderas för:
- PEGylatkarboxylat eller aminytor Tillsätt inert massa till proteiner, immunogener, läkemedelsföreningar och prober Förbättra lösligheten (minska aggregationen) av proteiner eller peptider utan att påverka funktionen Skydda proteiner från proteolys
Specifikationer
Specifikationer
| Kemisk reaktivitet | Aldehyd |
| Innehåll och lagring | Vid mottagande förvara produkten vid -20 °C skyddad från fukt. Produkten levereras vid rumstemperatur. |
| Etiketttyp | Polyetylenglykol (PEG), blockerande grupper |
| Reaktiv del | Amin, primär amin |
| Spacer | 12 etylenglykolenheter |
| Form | Solid |
| Kvantitet | 1 g |
| Löslighet | Vatten |
| Produkttyp | Aminförening |