Beskrivning
Thermo Scientific™ Pierce MM(PEG)12 är en metyl-terminerad, polyetylenglykolförening (3 gånger 12 PEG-enheter) aktiverad med en maleimidgrupp för kovalent pegylering av sulfhydryler på proteiner (t.ex. cysteiner) eller analysytor.
MM(PEG)n är förkortningen för en uppsättning föreningar som har polyetylenglykol (PEG) distanser med metyl (— CH3) och sulfhydrylreaktiva maleimidgrupper vid motsatta ändar. De ogrenade, hydrofila, diskreta längdmolekylerna har formen Methyl-PEGn-Maleimide, där subskriptet“ n” betecknar 12 eller 24 etylenglykolenheter. Maleimiden är spontant reaktiv med sulfhydryl (— SH)-grupper som tillhandahåller effektiv PEGylering av proteiner, peptider och andra cystein- eller tiolinnehållande molekyler.
Höjdpunkter:
- Maleimid-aktiverad för effektiv PEGylering av sulfhydrylgrupper vid pH 6,5-7,5; reaktion av maleimidgrupp resulterar i bildning av stabila, irreversibla tioeterbindningar
- Fullständigt karakteriserade PEGyleringsreagens med definierade PEG-kedjelängder; molekyler med diskret molekylvikt för konsistens av prestanda i proteinmodifieringstillämpningar
- Försedd med antingen 12 eller 24 etylenglykolenheter, vilket gör att modifieringsprocedurer kan optimeras för en specifik tillämpning samtidigt som alla fördelar som är förknippade med protein-PEGylering bibehålls
- PEG spacer ger unika fördelar, inklusive ökad stabilitet, minskad tendens till aggregation och minskad immunogenicitet
- Lätt att följa instruktioner ökar sannolikheten för ett framgångsrikt resultat
Specifikationer
Specifikationer
| Kemisk reaktivitet | Thiol |
| Beskrivning | Pierce MM(PEG)12 |
| Innehåll och lagring | Vid mottagandet lagras torkad vid 4 °C. Produkten levereras vid rumstemperatur. |
| Etiketttyp | Polyetylenglykol (PEG), blockerande grupper |
| Reaktiv del | Maleimid |
| Spacer | 12 etylenglykolenheter |
| Form | Puder |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighet | Vatten |
| Produkttyp | Maleimidreagens |