Läs mer
Thermo Scientific™ MM(PEG)24 Metyl-PEG-Maleimidreagens
Produktkod. 11831325 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11831325 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 11831325 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 22713
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5140.00 SEK
    3854.65 SEK / 100mg
    Save 1285.35 SEK
    25% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Pegylater sulfhydryler (-SH-grupper) på proteiner (cysteinrester) eller analysytor med användning av MS(PEG); sulfhydrylreaktiva (maleimid), PEG-föreningar (12 och 24 EG-enheter).
Thermo Scientific™ Pierce MM(PEG)12 är en metyl-terminerad, polyetylenglykolförening (3 gånger 12 PEG-enheter) aktiverad med en maleimidgrupp för kovalent pegylering av sulfhydryler på proteiner (t.ex. cysteiner) eller analysytor.
MM(PEG)n är förkortningen för en uppsättning föreningar som har polyetylenglykol (PEG) distanser med metyl (— CH3) och sulfhydrylreaktiva maleimidgrupper vid motsatta ändar. De ogrenade, hydrofila, diskreta längdmolekylerna har formen Methyl-PEGn-Maleimide, där subskriptet“ n” betecknar 12 eller 24 etylenglykolenheter. Maleimiden är spontant reaktiv med sulfhydryl (— SH)-grupper som tillhandahåller effektiv PEGylering av proteiner, peptider och andra cystein- eller tiolinnehållande molekyler.
Höjdpunkter:
  • Maleimid-aktiverad för effektiv PEGylering av sulfhydrylgrupper vid pH 6,5-7,5; reaktion av maleimidgrupp resulterar i bildning av stabila, irreversibla tioeterbindningar
  • Fullständigt karakteriserade PEGyleringsreagens med definierade PEG-kedjelängder; molekyler med diskret molekylvikt för konsistens av prestanda i proteinmodifieringstillämpningar
  • Försedd med antingen 12 eller 24 etylenglykolenheter, vilket gör att modifieringsprocedurer kan optimeras för en specifik tillämpning samtidigt som alla fördelar som är förknippade med protein-PEGylering bibehålls
  • PEG spacer ger unika fördelar, inklusive ökad stabilitet, minskad tendens till aggregation och minskad immunogenicitet
  • Lätt att följa instruktioner ökar sannolikheten för ett framgångsrikt resultat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk reaktivitet Thiol
Beskrivning Pierce MM(PEG)24
Innehåll och lagring Vid mottagandet lagras torkad vid 4 °C. Produkten levereras vid rumstemperatur.
Etiketttyp Polyetylenglykol (PEG), blockerande grupper
Reaktiv del Maleimid
Spacer 24 etylenglykolenheter
Form Puder
Kvantitet 100 mg
Löslighet Vatten
Produkttyp Maleimidreagens