Läs mer
Thermo Scientific™ MT(PEG)4 Metyl-PEG-tiolförening
Produktkod. 11852164 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11852164 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 11852164 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 26132
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MT(PEG)n: metyl- och sulfhydrylförening med en 4-enheters polyetylenglykol (PEG) spacer; metylat och pegylat kvantprickar, guldytor, silver.
Thermo Scientific™ Pierce MT(PEG)4, eller metyl-PEG4-tiol, är en metyl- och sulfhydrylterminerad förening som innehåller en 4-enhets polyetylenglykol (PEG) spacer och används för att modifiera ytor som kvantprickar, monolager och magnetiska partiklar.
MT(PEG)4 är monodentat tiolterminerat och metylpegyleringsreagens. PEG-föreningen har en definierad molekylvikt och distanslängd och är användbar för att modifiera ytor såsom kvantprickar, självmonterade monolager och magnetiska partiklar. Funktionalisering av fasta ytor med polyetylenglykoldistanser som denna minskar signifikant ospecifik proteinbindning.
Höjdpunkter:
  • Metallbindande– terminal monodentate tiol reagerar spontant med guldytor genom dativbindning
  • Metyl– terminal metylgrupp är oreaktiv, den primära funktionen hos denna förening är att belägga quantum dot och andra ytor för att minska ospecifik bindning i analyser
  • Polyetylenglykol– PEG-grupper är flexibla, icke-immunogena, hydrofila och minskar signifikant ospecifik bindning av ytor för proteinmetoder
  • Distansarm– PEG-distanser med fyra enheter gör sammansättningen nästan 16 Ångström lång
Specifikationer:
  • Alternativt namn: Metyl-PEG4-tiol
  • Kemiskt namn: 2,5,8,11-tetraoxatridekan-13-tiol
  • Kemisk formel: C9H20O4S
  • Molekylvikt: 224,32
  • Distansarm: 15,8 Ångström
  • Form: klar färglös till ljusgul vätska
  • Löslighet: lös i DMSO eller DMF för användning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kemisk reaktivitet Metallyta
Innehåll och lagring Förvara vid mottagande vid -20 °C skyddad från fukt. Produkter levereras vid rumstemperatur.
Etiketttyp Polyetylenglykol (PEG), blockerande grupper
Reaktiv del Karboxylsyra, Tiol
Spacer 4 etylenglykolenheter
Form Vätska
Kvantitet 100 mg
Löslighet DMF eller DMSO
Produkttyp Tiolförening
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.