Läs mer
Thermo Scientific™ Micro BCA™ Proteinanalyssats
Produktkod. 10249133 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10249133 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 10249133 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 23235
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3645.00 SEK
    2660.65 SEK / 500ml
    Save 984.35 SEK
    27% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Special 3-komponent version av vår populära BCA Reagenser för att mäta den totala proteinkoncentrationen i utspädda proteinlösningar (0,5 till 20 mikrogram/ml).
Thermo Scientific™ Pierce Micro BCA Protein Assay använder en koncentrerad form av BCA Reagenser för att noggrant mäta utspädda proteinlösningar (0,5 till 20 g/μml).
De Micro BCA Protein Assay Kit är en specialiserad version av den populära Pierce BCA Proteinanalys för att bestämma proteinkoncentrationen i utspädda prover. Blanda ihop de tre Micro BCA Reagens resulterar i en arbetslösning som är tillräckligt koncentrerad för att mäta protein när den blandas med en lika stor volym prov. Resultatet är en analys för att noggrant mäta 0,5 till μ20 g/ml proteinlösningar. Analysen är exceptionellt linjär och uppvisar mycket låga nivåer av protein-till-protein-variabilitet.
Höjdpunkter:
  • Känslig– detekterar noggrant ner till μ0,5 g/ml (μ2 g/ml i mikroplattor)
  • Hög linjäritet– linjärt arbetsområde för BSA är lika med 0,5 till 20 μg/ml
  • Kolorimetrisk– mäta med en standardspektrofotometer eller plattläsare (562nm)
  • Kompatibel– opåverkad av typiska koncentrationer av de flesta joniska och nonjoniska rengöringsmedel
  • Bekväm– mikroplattor och kyvettprotokoll som medföljer instruktionerna
  • Stabil– kit stabil vid rumstemperatur; beredd arbetsreagens som är stabil i upp till 24 timmar
Innehåller:
Tre Micro BCA Reagenser (MA, MB, MC) och 10 ampuller Albumin Standard (2mg/ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Tillräckligt för: 480 röranalyser eller 3200 mikroplattor
• Micro BCA Reagens A (MA), 240 ml
• Micro BCA Reagens B (MB), 240 ml
• Micro BCA Reagens C (MC), 12 ml
• Albumin standardampuller, 2 mg/ml, 10 x 1 ml
Förvaras i rumstemperatur.
Beskrivning Pierce Micro BCA Proteinanalyssats
Analysera BCA Analysera
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Produktlinje Micro BCA, Pierce
Produkttyp Proteinkvantifieringsanalys
Specificitet Inte målspecifik
Tillräckligt för 480 röranalyser eller 3200 mikroplattanalyser
För användning med (applikation) Lösningsbaserad detektion, absorption
För användning med (utrustning) Spektrofotometer, mikroplattläsare
Kvantitet 500 mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • SET MICRO BCA PROTEIN ASSAY KIT, 500ML KIT
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P391-Samla upp spill.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .