Läs mer
Thermo Scientific™ Micro BCA™ Reagens A (MA)
Produktkod. 10341664 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
240 mL
Förpackningsstorlek:
240ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10341664 240 mL 240ml
1 options
Produktkod. 10341664 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 23231
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Special 3-komponent version av vår populära BCA Reagenser för att mäta den totala proteinkoncentrationen i utspädda proteinlösningar (0,5 till 20 mikrogram/ml).
Thermo Scientific™ Pierce Micro BCA Protein Assay använder en koncentrerad form av BCA Reagenser för att noggrant mäta utspädda proteinlösningar (0,5 till 20 g/μml).
Ytterligare information och onlinebeställning
De Micro BCA Protein Assay Kit är en specialiserad version av den populära Pierce BCA Proteinanalys för att bestämma proteinkoncentrationen i utspädda prover. Blanda ihop de tre Micro BCA Reagens resulterar i en arbetslösning som är tillräckligt koncentrerad för att mäta protein när den blandas med en lika stor volym prov. Resultatet är en analys för att noggrant mäta 0,5 till μ20 g/ml proteinlösningar. Analysen är exceptionellt linjär och uppvisar mycket låga nivåer av protein-till-protein-variabilitet.
Höjdpunkter:
  • Känslig– detekterar noggrant ner till μ0,5 g/ml (μ2 g/ml i mikroplattor)
  • Hög linjäritet– linjärt arbetsområde för BSA är lika med 0,5 till 20 μg/ml
  • Kolorimetrisk– mäta med en standardspektrofotometer eller plattläsare (562nm)
  • Kompatibel– opåverkad av typiska koncentrationer av de flesta joniska och nonjoniska rengöringsmedel
  • Bekväm– mikroplattor och kyvettprotokoll som medföljer instruktionerna
  • Stabil– kit stabil vid rumstemperatur; beredd arbetsreagens som är stabil i upp till 24 timmar
Innehåller:
Tre Micro BCA Reagenser (MA, MB, MC) och 10 ampuller Albumin Standard (2mg/ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara produkten i rumstemperatur vid mottagandet. Produkten levereras vid rumstemperatur.
Obs: Om reagens MA faller ut vid transport i kallt väder eller under långtidsförvaring, lös upp fällningarna genom att försiktigt värma och röra om lösningen. Kassera alla reagens som visar missfärgning eller tecken på mikrobiell kontaminering.
Beskrivning Pierce Micro BCA Reagens A (MA)
Analysera BCA Analysera
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Produktlinje Micro BCA, Pierce
Produkttyp Proteinkvantifieringsanalys
Specificitet Inte målspecifik
Tillräckligt för 3200 mikroplattanalyser
För användning med (applikation) Lösningsbaserad detektion, absorption
För användning med (utrustning) Spektrofotometer, mikroplattläsare
Kvantitet 240 mL