Beskrivning
Thermo Scientific™ Pierce Microcentrifuge Spin Cups och Spin Columns är praktiska verktyg för att manipulera små volymer av affinitetsstöd för proteinrening.
Ytterligare information och onlinebeställning
Dessa mikrocentrifugkoppar och spinkolonner är praktiska verktyg för att manipulera små volymer av affinitetsstöd (5 till 500 μl) för immunprecipitation (IP) och pull-down-reningsanalyser. Fem stilar av polypropenkolonner och matchande uppsamlingsrör erbjuder en mängd olika alternativ för att passa särskilda typer av experimentella behov. Tillsätt affinitetshartset och provet i en av kolonnerna och använd en mikrocentrifug för att effektivt tvätta bort föroreningar och eluera ditt renade prov utan att förlora något harts i processen. Spinnkolonner gör att du kan rena mer protein på kortare tid.
Höjdpunkter:
- Effektiv tvätt av prover innebär att färre tvättar behövs för att ta bort kontaminerande proteiner
- Effektiv eluering av prover innebär bättre återvinning av immunprecipitations- och analysprodukter
- Filterkoppar och kolonner eliminerar kontaminering av eluerade prover med affinitetsharts
- Filterkoppar och kolonner eliminerar behovet av att dekontaminera supernatant från pelleterat skräp eller harts
- Spinnprotokoll minskar drastiskt tiden som krävs för småskaliga affinitetsprotokoll
- Låg proteinbindande polypropenkolonnekonstruktion minimerar ospecifik bindning
Spinnkoppar-pappersfilter med uppsamlingsrör (Del nr 69700):
- Kolumnvolym: 600 μl
- Resinvolym: 20 till 300 μl
- Filtertyp: papper, 10 μm porstorlek
- Typ av lock: uppsamlingstubslocket fästs på den insatta snurrkoppen
Snurrkoppar – cellulosacetatfilter med uppsamlingsrör (Del nr 69702):
- Kolonnvolym: 800 μl
- Resinvolym: 20 till 400 μl
- Filtertyp: cellulosaacetat, 0,45 μm porstorlek
- Typ av lock: uppsamlingstubslocket fästs på den insatta snurrkoppen
- SnurrkolonnerSkruvlock med Luer-Lok
Skruvlocket (Del nr 69705):
- Kolonnvolym: 900 μl
- Resinvolym: 20 till 400 μl
- Filtertyp: polyetenfilter, 10 μm porstorlek; små och stora fritalternativ för olika provstorlekar
- Kapseltyp: O-ring skruvlocklock; Tryck-in-bottenproppar
- Luer-Lok Adaptrar möjliggör användning med sprutbaserade kit
Snurrkolonner – snap-lock med uppsamlingsrör (Del nr 69725):
- Kolumnvolym: 1000 μl
- Resinvolym: 20 till 500 μl
- Filtertyp: polyetenfilter, 30 μm (20 till 50 μm) porstorlek
- Typ av lock: snäpplock på kolonnen (ingen lock på uppsamlingsröret); Press-on bottenkåpor
Mikrospinnkolonner (Del nr 89879):
- Kolumnvolym: 400 μl
- Resinvolym: 5 till 100 μl
- Filtertyp: polyetenfilter, 30 μm (20 till 50 μm) porstorlek
- Kapseltyp: O-ring skruvlocklock; Press-on bottenkåpor
Mikrocentrifugrör (Del nr 69715):
- 2 ml kapacitet
- Delfinliknande botten med fastsatt snap-lock
- Inkluderad och kompatibel med Del nr 69700
Mikrocentrifugrör (Del nr 69720):
- 2 ml kapacitet
- Kort, konisk botten med fäst snaplock
- Inkluderad och kompatibel med Del nr 69702
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Pierce Micro-Spin Kolumner |
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur |
| Produktlinje | Pierce |
| Kvantitet | 50 kolumner |
| Typ | Centrifugkolonn |
| Formatera | Mikrocentrifug, centrifugkolonn |
| Kolumntyp | Tom kolumn, polyetenfilter |
| Kapacitet (metrisk) | 2 mL |