Läs mer
Thermo Scientific™ Mikrokockernukleaslösning (≥ 100 U/μ L)
Produktkod. 11835135 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
150 μL
Förpackningsstorlek:
150µL
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11835135 150 μL 150µL
1 options
Produktkod. 11835135 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 88216
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Ta bort nukleinsyror från cellysat, frisätt kromatinbundna proteiner och skjuvkromatin för kromatinimmunutfällning (ChIP) med hjälp av mikrokocknukleas.
Thermo Scientific™ Micrococcal Nuclease (MNase) är lämplig för att ta bort nukleinsyror från cellysat, frigöra kromatinbundna proteiner och skjuvning av kromatin för användning i kromatinimmunoutfällningsexperiment (ChIP).
Detta mikrokocknukleas är en stabil flytande form av enzymet som härrör från Staphylococcus aureus . Mikrokockernukleas (MNase) uppvisar exo- och endo-5'-fosfodiesterasaktiviteter mot DNA och RNA. Detta enzym smälter dubbelsträngade, enkelsträngade, cirkulära och linjära nukleinsyror. Den högsta aktiviteten är mot enkelsträngade nukleinsyrasubstrat med preferens för AT- eller AU-rika regioner. Enzymatisk aktivitet sker vid pH 7 till 10 och är strikt beroende av kalcium för nedbrytningen av RNA- och DNA-substrat. Mikrokockernukleas är lämpligt för att ta bort nukleinsyror från cellysat, frigöra kromatinbundna proteiner och klippa kromatin för användning i kromatinimmunutfällningsexperiment (ChIP).
Höjdpunkter:
  • Bryter ner nukleinsyror (DNA och RNA)
  • Effektiv för dubbelsträngade, enkelsträngade, cirkulära och linjära nukleinsyror
  • Aktiv i neutrala till alkaliska buffertförhållanden innehållande tvåvärda kalciumjoner
  • Levereras kl≥ 100 enheter/μ L i 10 mM Tris-HCl, pH 7,5, 50 mM NaCl, 1 mM EDTA, 50 % glycerol
Kompatibel med:
Thermo Scientific Subcellulär proteinfraktioneringssats (delnr 78840); Thermo Scientific Pierce Chip-sats (artikelnr 26156)
Rekommenderas för:
Enzymatisk DNA-skjuvning för kromatinimmunutfällningsanalyser (ChIP); Avlägsnande av oönskade genomiska eller organellära nukleinsyror från cellysat; Nedbrytning av nukleinsyror i subcellulära fraktioneringsförfaranden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Cell Lysis Enzyme
Innehåll och lagring Upon receipt store at -20°C. Product is shipped with dry ice.
Form Liquid
Reagenstyp Enzyme for Cell Lysis
Kvantitet 150 μL