Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Mikrodialysplattor
Produktkod. 17332240 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
MWCO:
10 kDa
2 kDa
20 kDa
3.5 kDa
Ej tillämpligt
Kapacitet (metrisk):
0.1 mL
0.3 mL
1 mL
2.2 mL
Produkttyp:
Deep-well Plate, 96-well
Microdialysis Plate, 48-well
Microdialysis Plate, 96-well
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Paket med 12
Varje
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. MWCO Kapacitet (metrisk) Produkttyp Förpackningsstorlek
17332240 10 kDa 1 mL Microdialysis Plate, 48-well -
11804564 10 kDa 0.1 mL Microdialysis Plate, 96-well Paket med 12
11502731 Ej tillämpligt 2.2 mL Deep-well Plate, 96-well Varje
12321983 3.5 kDa 0.1 mL Microdialysis Plate, 96-well 1 uppsättning
17616415 2 kDa 0.1 mL Microdialysis Plate, 96-well -
17626415 2 kDa 0.3 mL Microdialysis Plate, 96-well -
17636415 2 kDa 1 mL Microdialysis Plate, 48-well -
17324473 3.5 kDa 0.3 mL Microdialysis Plate, 96-well Varje
17334473 3.5 kDa 1 mL Microdialysis Plate, 48-well -
17344473 10 kDa 0.3 mL Microdialysis Plate, 96-well -
17646415 20 kDa 0.1 mL Microdialysis Plate, 96-well -
17656415 20 kDa 0.3 mL Microdialysis Plate, 96-well -
17666415 20 kDa 1 mL Microdialysis Plate, 48-well -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 17332240 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A50470
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Bearbeta samtidigt 1 till 96 prover med 10 till 100μ L volymer med detta bekväma snabbdialyssystem som är automationskompatibelt och för engångsbruk.
Pierce 48-brunns- och 96-brunnar, 2K, 3,5K, 10K och 20K MWCO-mikrodialysplattor är automationskompatibla mikroplattor med enheter för snabb dialys av 1 till 96 prover med volymer på 10 till 1000 μl. Med hjälp av Pierce mikrodialysplattan kan provdialys effektivt utföras i en standard 96-djupbrunnsplatta med minimal buffert samtidigt som den tillhandahåller >95% borttagning av små molekyler. Plattan är kompatibel med standard 96-brunnslaboratorieutrustning och automatiserade vätskehanteringssystem, vilket gör den till ett idealiskt alternativ för högkapacitetsapplikationer.
Varje prov som bearbetas med mikrodialysplattan Pierce dialyserar inuti en enda, avtagbar dialysanordning bestående av två regenererade cellulosamembran med ∼2 mm mellanrum. Det korta diffusionsavståndet och den stora ytan möjliggör snabb dialys, där borttagning av salter och små molekyler ofta sker på 2 ––4 timmar. Provet tas upp med vanliga laboratoriemikropipetter. Plåttätningarna är gjorda av högkvalitativ polypropen och hjälper till att skydda proverna från kontaminering och avdunstning, särskilt vid långtidsförvaring.
Egenskaper hos Pierce mikrodialysplattan:
  • Hög avkastning—över 90 % proteinåtervinning
  • Snabb—dialys avslutad på 2 ––4 timmar
  • Lättanvänd—provladdning och utvinning kan göras med en standard pipettspets
  • Flexibla—avtagbara 8-enhetsremsor, skalbara från 1 till 96 prover
  • Automationskompatibelt—plåtformat följer mikroplåtstandarden SBS
Varje 48-brunns och 96-brunnar Pierce mikrodialysplatta levereras förladdade med tolv 8-dialysremsor. Varje dialysremsa kan tas bort från plattan och delas upp i individuella mikrodialysenheter, vilket endast tillåter det antal nödvändiga enheter att användas och slöseri elimineras. Provkammaren inuti varje mikrodialysanordning består av två lågbindande regenererade cellulosamembran som är klassade för att behålla proteiner och andra makromolekyler 2 >000 Dalton samtidigt som buffertsalter och föroreningar kan avlägsnas.
Användningsområden:
  • Protein- och DNA-avsaltning/buffertutbyte
  • Borttagning av färgämnen efter proteinmärkning
  • Enzymaktivitets-/bindningsanalyser
  • Läkemedelsbindningsstudier (se även Rapid Equilbrium Dialysis 'RED'-enheter)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Microdialysis Plate, 48-well
MWCO 10 kDa
Membran Cellulose Membrane, Dialysis
Formatera Microdialysis Plate
Kapacitet (metrisk) 1 mL
Reningsmål Buffer Exchange
Samplingsvolym (metrisk) 1 mL
Tillräckligt för Dialysis of 1 to 48 samples, 150–1000 μL
Kvantitet 1 Plate Set
Innehåll och lagring Produkten levereras vid rumstemperatur. Vid mottagande, förvara i rumstemperatur.