Beskrivning
Pierce 48-brunns- och 96-brunnar, 2K, 3,5K, 10K och 20K MWCO-mikrodialysplattor är automationskompatibla mikroplattor med enheter för snabb dialys av 1 till 96 prover med volymer på 10 till 1000 μl. Med hjälp av Pierce mikrodialysplattan kan provdialys effektivt utföras i en standard 96-djupbrunnsplatta med minimal buffert samtidigt som den tillhandahåller >95% borttagning av små molekyler. Plattan är kompatibel med standard 96-brunnslaboratorieutrustning och automatiserade vätskehanteringssystem, vilket gör den till ett idealiskt alternativ för högkapacitetsapplikationer.
Varje prov som bearbetas med mikrodialysplattan Pierce dialyserar inuti en enda, avtagbar dialysanordning bestående av två regenererade cellulosamembran med ∼2 mm mellanrum. Det korta diffusionsavståndet och den stora ytan möjliggör snabb dialys, där borttagning av salter och små molekyler ofta sker på 2 ––4 timmar. Provet tas upp med vanliga laboratoriemikropipetter. Plåttätningarna är gjorda av högkvalitativ polypropen och hjälper till att skydda proverna från kontaminering och avdunstning, särskilt vid långtidsförvaring.
Egenskaper hos Pierce mikrodialysplattan:
- Hög avkastning—över 90 % proteinåtervinning
- Snabb—dialys avslutad på 2 ––4 timmar
- Lättanvänd—provladdning och utvinning kan göras med en standard pipettspets
- Flexibla—avtagbara 8-enhetsremsor, skalbara från 1 till 96 prover
- Automationskompatibelt—plåtformat följer mikroplåtstandarden SBS
Varje 48-brunns och 96-brunnar Pierce mikrodialysplatta levereras förladdade med tolv 8-dialysremsor. Varje dialysremsa kan tas bort från plattan och delas upp i individuella mikrodialysenheter, vilket endast tillåter det antal nödvändiga enheter att användas och slöseri elimineras. Provkammaren inuti varje mikrodialysanordning består av två lågbindande regenererade cellulosamembran som är klassade för att behålla proteiner och andra makromolekyler 2 >000 Dalton samtidigt som buffertsalter och föroreningar kan avlägsnas.
Användningsområden:
- Protein- och DNA-avsaltning/buffertutbyte
- Borttagning av färgämnen efter proteinmärkning
- Enzymaktivitets-/bindningsanalyser
- Läkemedelsbindningsstudier (se även Rapid Equilbrium Dialysis 'RED'-enheter)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Microdialysis Plate, 48-well |
| MWCO | 3.5 kDa |
| Membran | Cellulose Membrane, Dialysis |
| Formatera | Microdialysis Plate |
| Kapacitet (metrisk) | 1 mL |
| Reningsmål | Buffer Exchange |
| Samplingsvolym (metrisk) | 1 mL |
| Tillräckligt för | Dialysis of 1 to 48 samples, 150–1000 μL each |
| Kvantitet | 1 Plate Set |
| Innehåll och lagring | Produkten levereras vid rumstemperatur. Vid mottagande, förvara i rumstemperatur. |