Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Mikrodialysplattor
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Pierce 48-brunnars och 96-brunnars, 2K, 3,5K, 10K och 20K MWCO mikrodialysplattor är en automationskompatibel mikroplatta med enheter för snabb dialys av 1 till 96 prover med volymer på 10 till 1000μ L. Med hjälp av Pierce Microdialysis Plate kan provdialys utföras effektivt i en standardplatta med 96 djupa brunnar med en minimal mängd buffert samtidigt som den tillhandahåller> 95 % avlägsnande av små molekyler. Plattan är kompatibel med standard 96-brunnars laboratorieutrustning och automatiserade vätskehanteringssystem, vilket gör den till ett idealiskt alternativ för applikationer med hög genomströmning.
Funktioner hos Pierce mikrodialysplatta:
•Högt utbyte —mer än 90 % proteinåtervinning
•Snabb —dialys klar på –2 4 timmar
•Lätt att använda —provladdning och hämtning kan göras med en standardpipettspets
•Flexibla —löstagbara remsor med 8 enheter, skalbara från 1 till 96 prover
•Automationskompatibelt —plåtformat överensstämmer med SBS Mikroplatta standard
Varje 48-brunnars och 96-brunnars Pierce-mikrodialysplatta levereras förinstallerad med tolv remsor för 8-dialysanordningar. Varje dialysenhetsremsa kan tas bort från plattan och separeras i individuella mikrodialysenheter, vilket gör att endast antalet nödvändiga enheter kan användas och eliminerar avfall. Provkammaren inuti varje mikrodialysenhet är bildad av två lågbindande regenererade cellulosamembran som är klassade för att behålla proteiner och andra makromolekyler> 2 000 Dalton samtidigt som det tillåter borttagning av buffertsalter och föroreningar
Applikationer:
•Protein- och DNA-avsaltning/buffertutbyte
• Avlägsnande av färgämnen efter proteinmärkning
• Enzymaktivitet/bindningsanalyser
• Läkemedelsbindningsstudier (se även Rapid Equilbium Dialysis 'RED' enheter)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Microdialysis Plate, 96-well |
| MWCO | 10 kDa |
| Membran | Cellulose Membrane, Dialysis |
| Formatera | Microdialysis Plate |
| Kapacitet (metrisk) | 0.3 mL |
| Reningsmål | Buffer Exchange |
| Samplingsvolym (metrisk) | 0.3 mL |
| Tillräckligt för | Dialysis of 1 to 96 samples, 10–100 μL each |
| Kvantitet | 1 Plate Set |
| Innehåll och lagring | Product shipped at ambient temperature. Upon receipt, store at room temperature. |