Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Mikrodialysplattor
Produktkod. 17636415 Handla allt Thermo Scientific Produkter
MWCO:
10 kDa
2 kDa
20 kDa
3.5 kDa
Not Applicable
Kapacitet (metrisk):
0.1 mL
0.3 mL
1 mL
2.2 mL
Produkttyp:
Deep-well Plate, 96-well
Microdialysis Plate, 48-well
Microdialysis Plate, 96-well
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Paket med 12
Varje
Produktkod. 17636415
Brand: Thermo Scientific™ A50466
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Bearbeta samtidigt 1 till 96 prover med 10 till 100μ L volymer med detta bekväma snabbdialyssystem som är automationskompatibelt och för engångsbruk.
Pierce 48-brunnars och 96-brunnars, 2K, 3,5K, 10K och 20K MWCO mikrodialysplattor är en automationskompatibel mikroplatta med enheter för snabb dialys av 1 till 96 prover med volymer på 10 till 1000μ L. Med hjälp av Pierce Microdialysis Plate kan provdialys utföras effektivt i en standardplatta med 96 djupa brunnar med en minimal mängd buffert samtidigt som den tillhandahåller> 95 % avlägsnande av små molekyler. Plattan är kompatibel med standard 96-brunnars laboratorieutrustning och automatiserade vätskehanteringssystem, vilket gör den till ett idealiskt alternativ för applikationer med hög genomströmning.
Varje prov som bearbetats med Pierce Microdialysis Plate dialyseras inuti en enda, avtagbar dialysanordning bestående av två regenererade cellulosamembran∼ 2 mm från varandra. Det korta diffusionsavståndet och den stora ytan underlättar snabb dialys, med avlägsnande av salter och små molekyler som ofta är klar på 2 –4 timmar. Provet utvinns med hjälp av standardlaboratoriemikropipetter. Plåttätningarna är gjorda av högkvalitativ polypropen och hjälper till att skydda proverna från kontaminering och avdunstning, särskilt under långtidsförvaring.
Funktioner hos Pierce mikrodialysplatta:
Högt utbyte —mer än 90 % proteinåtervinning
Snabb —dialys klar på –2 4 timmar
Lätt att använda —provladdning och hämtning kan göras med en standardpipettspets
Flexibla —löstagbara remsor med 8 enheter, skalbara från 1 till 96 prover
Automationskompatibelt —plåtformat överensstämmer med SBS Mikroplatta standard
Varje 48-brunnars och 96-brunnars Pierce-mikrodialysplatta levereras förinstallerad med tolv remsor för 8-dialysanordningar. Varje dialysenhetsremsa kan tas bort från plattan och separeras i individuella mikrodialysenheter, vilket gör att endast antalet nödvändiga enheter kan användas och eliminerar avfall. Provkammaren inuti varje mikrodialysenhet är bildad av två lågbindande regenererade cellulosamembran som är klassade för att behålla proteiner och andra makromolekyler> 2 000 Dalton samtidigt som det tillåter borttagning av buffertsalter och föroreningar
Applikationer:
•Protein- och DNA-avsaltning/buffertutbyte
• Avlägsnande av färgämnen efter proteinmärkning
• Enzymaktivitet/bindningsanalyser
• Läkemedelsbindningsstudier (se även Rapid Equilbium Dialysis 'RED' enheter)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Microdialysis Plate, 48-well
MWCO 2 kDa
Membran Cellulose Membrane, Dialysis
Formatera Microdialysis Plate
Kapacitet (metrisk) 1 mL
Reningsmål Buffer Exchange
Samplingsvolym (metrisk) 1 mL
Tillräckligt för Dialysis of 1 to 48 samples, 150–1000 μL each
Kvantitet 1 Plate Set
Innehåll och lagring Product shipped at ambient temperature. Upon receipt, store at room temperature.