Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Midi Gel Power Staining Kit
Produktkod. 15349124 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
15 geler
Unit Size:
1 uppsättning
Product Code. Kvantitet Unit Size
15349124 15 geler 1 uppsättning
1 options
Product Code. 15349124 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 22839
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
View all promotions
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Add to basket
Edge
Add to basket
Thermo Scientific™ Pierce Power Staining-kiten är utformade för snabb Coomassie färgning av proteingeler. Pierce Midi Gel Power Staining Kit möjliggör snabb Coomassie färgning av proteiner i medelstora polyakrylamidgeler och borttagning av obunden färgning från gelmatrisen.
Thermo Scientific™ Pierce Power Staining-kiten är utformade för snabb Coomassie färgning av proteingeler. Pierce Midi Gel Power Staining Kit möjliggör snabb Coomassie färgning av proteiner i medelstora polyakrylamidgeler och borttagning av obunden färgning från gelmatrisen.
  • Hög prestanda—är likvärdig med, eller bättre än, traditionella Coomassie färgningsmetoder
  • Snabba—optimerade jonlösningar möjliggör snabb Coomassie färgning av protein och geléfärgning.
  • Kompatibel—och verifierad att fungera med vanligt använda prefabricerade och hemmagjorda SDS-PAGE-geler
Traditionella Coomassie färgningstekniker kräver färgning i en timme till över natten och långvarig avfärgning för önskat resultat. När de Pierce används tillsammans möjliggör Power stain-lösningen, destain-lösningen och gelpads effektiv färgning och avfärgning på några minuter med resultat som är lika bra med, eller bättre, traditionella Coomassie färgningstekniker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Innehåll och lagring Obs: Satsen innehåller tillräckligt med reagenser för att färga 15 medelstora geler på 30 ml vardera.
Innehåll:
Midi Staining Gel Pads, 2 lådor med 15 st (8 ark/dyna)
Pierce Power Stain Solution, 480 mL
Destain Solution, 480 mL
Beskrivning Midi Gel Power Staining Kit, 15 Geler, Coomassie Färgämne, proteingelelektroforesapplicering, kolorimetrisk detektionsmetod, in-geldetektion, kitet innehåller tillräckligt med reagenser för att färga 15 medelstora geler på 30 ml vardera
Detekteringsplats In-Gel Detektion
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Etikett eller färgämne Coomassie
Formulering Proprietära gelfärgnings- och avfärgningslösningar
Kvantitet 15 geler
Tillräckligt för 15 medelstora geler på 30 ml vardera
Målmolekyl Protein
Produktlinje Pierce
Produkttyp Snabb proteingelfärgning