Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Mini Gel Power Staining Kit
Produktkod. 15359124 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
30 geler
Produktkod. Kvantitet
15359124 30 geler
1 options
Produktkod. 15359124 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 22840
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ Pierce Power Staining-kiten är utformade för snabb Coomassie färgning av proteingeler. Pierce Mini Gel Power Staining Kit möjliggör snabb Coomassie färgning av proteiner i mini-storlek polyakrylamidgeler och borttagning av obunden färgning från gelmatrisen.
Thermo Scientific™ Pierce Power Staining-kiten är utformade för snabb Coomassie färgning av proteingeler. Mini Pierce Gel Power Staining Kit möjliggör snabb Coomassie färgning av proteiner i mini-storlek polyakrylamidgeler och borttagning av obunden färgning från gelmatrisen. Två mini-geler med samma formulering kan placeras och färgas samtidigt i samma Power Stain-kassett.
  • Hög prestanda—är likvärdig med, eller bättre än, traditionella Coomassie färgningsmetoder
  • Snabba—optimerade jonlösningar möjliggör snabb Coomassie färgning av protein och geléfärgning.
  • Kompatibel—och verifierad att fungera med vanligt använda prefabricerade och hemmagjorda SDS-PAGE-geler
Traditionella Coomassie färgningstekniker kräver färgning i en timme till över natten och långvarig avfärgning för önskat resultat. När de Pierce används tillsammans möjliggör Power stain-lösningen, destain-lösningen och gelpads effektiv färgning och avfärgning på några minuter med resultat som är lika bra med, eller bättre, traditionella Coomassie färgningstekniker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Obs: Satsen innehåller tillräckligt med reagens för att färga 30 geler i ministorlek med 15 ml vardera.
Innehåll:
Mini Staining Gel Pads, 2 lådor med 30 st (8 ark/dyna)
Pierce Power Stain Solution, 480 mL
Destain Solution, 480 mL
Beskrivning Mini Gel Power Staining Kit, 30 Geler, Coomassie Färgämne, proteingelelektroforesapplicering, kolorimetrisk detektionsmetod, in-geldetektion, kitet innehåller tillräckligt med reagenser för att färga 30 geler i ministorlek på 15 ml vardera
Detekteringsplats In-Gel Detektion
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Etikett eller färgämne Coomassie
Formulering Proprietära gelfärgnings- och avfärgningslösningar
Kvantitet 30 geler
Tillräckligt för 30 geler i ministorlek på 15 ml vardera
Målmolekyl Protein
Produktlinje Pierce
Produkttyp Snabb proteingelfärgning