Läs mer
Thermo Scientific™ Mitokondrierisoleringskit för odlade celler
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ Mitokondrierisoleringskit för odlade celler tillhandahåller en mångsidig, mikrocentrifugrörsmetod för fraktionering av intakta mitokondrier från odlade däggdjurscellprover på cirka 40 minuter.
Höjdpunkter:
Snabb– isolera intakta mitokondrier från 2x 10 7 celler på cirka 40 minuter (efter cellskörd)
Flexibel– bearbeta flera prover samtidigt med den reagensbaserade metoden, eller få högsta möjliga utbyte med homogeniseringsmetoden Dounce
Optimerbar– riktlinjer för optimering av renhet kontra utbyte med den reagensbaserade metoden
Bänk-lätt– isolering utförs i ett mikrocentrifugrör
Kompatibel– isolerade mitokondrier kan lyseras med tvättmedel eller bearbetas för nästan alla nedströmsapplikationer, inklusive 2D-elektrofores
Innehåller:
Tre buffert- och tvättmedelslösningar på totalt ca. 115 ml
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Cell Isolation Kit |
| Innehåll och lagring | Upon receipt store kit at 4°C. Product is shipped at ambient temperature. |
| Form | Liquid |
| Reagenstyp | Organelle Isolation, Subcellular Fractionation |
| Tillräckligt för | 50 Isolations |
| Kvantitet | 115 mL |