Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ MMTS (metylmetanetiosulfonat)
Produktkod. 11871335 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
200 mg
Förpackningsstorlek:
200mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11871335 200 mg 200mg
1 options
Produktkod. 11871335 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 23011
 Begränsad artikel
I lager
Metylmetantiosulfonat (CAS 2949-92-0); blockerar reversibelt cysteiner (sulfhydrylgrupper) för att underlätta studier av enzymaktivering och proteinfunktioner.
Thermo Scientific™ Pierce MMTS är metylmetanetiosulfonat, en liten förening som gör att cysteiner och andra sulfhydrylgrupper kan blockeras reversibelt för att underlätta studier av enzymaktivering och andra proteinfunktioner.
Höjdpunkter:
  • Konverterar -SH-grupper till -SS-CH3
  • Vätska med densitet 1,337 (10 M,∽ 150μ L)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk reaktivitet Thiol
Innehåll och lagring Vid mottagande förvara vid 4 °C.
Etikett eller färgämne Ej reaktiv grupp
Etiketttyp Blockera grupper
Produktlinje Pierce
Reaktiv del Thiol
Form Vätska
Kvantitet 200 mg
Produkttyp Metylmetanetiosulfonat
compliance-icons
Produktbeteckning
  • MMTS (methyl methanethiosulfonate)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanesulfonothioicacid