Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Modifierad Lowry Protein Assay Kit
Produktkod. 10677904 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
530 mL
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10677904 530 mL 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 10677904 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 23240
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2215.00 SEK
    2059.65 SEK / 1 uppsättningar
    Save 155.35 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Klart till lila (A750nm), 2-komponents, folinfenol- och kopparbaserat reagenssystem för att mäta total proteinkoncentration kontra proteinstandard.
Thermo Scientific™ Pierce Modified Lowry Protein Assay är en klassisk, välkarakteriserad kopparbaserad metod för att mäta proteinkoncentration.
Ytterligare information och onlinebeställning
Det modifierade Lowry Protein Assay Kit kombinerar en stabiliserad formulering av de ursprungliga Lowry-reagenserna och det essentiella Folin-Ciocalteu-fenolreagenset i ett komplett kit för att noggrant bestämma proteinkoncentrationen i olika provtyper. Även om nyare proteinanalysmetoder erbjuder högre hastighet och bekvämlighet, är Lowry-metoden fortfarande ett populärt, exakt och användbart alternativ för många tillämpningar.
Höjdpunkter:
  • Populär metod – som ofta citeras i proteinforskningslitteraturen
  • Kolorimetrisk – mätning med en standard spektrofotometer eller plattläsare (750 nm)
  • Stable – använder ett modifierat kopparsulfat-tarratreagens som är stabilt vid rumstemperatur
  • Stort område – uppvisar god linjäritet i intervallet 1 till 1500 μg/ml (testat med BSA-protein)
  • Bekväma – mikroplatt- och cuvetteprotokoll som följer med instruktionerna
Innehåller:
Modifierad Lowry Protein Assay Reagens, Folin-Ciocalteu Phenol Reagens (2N) och ampuller av Albumin Standard (2 mg/ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Tillräckligt för: 480 röranalyser eller 2400 mikroplattor
• Modifierat Lowry Protein Assay Reagens, 480 ml
• 2N Folin-Ciocalteu fenolreagens, 50 ml
• Albumin standardampuller, 2 mg/ml, 10 x 1 ml Förvaras
vid 4 °C.
Analysera Lowry analys
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Produktlinje Pierce
Produkttyp Proteinkvantifieringsanalys
Specificitet Inte målspecifik
Tillräckligt för 480 röranalyser eller 2400 mikroplattanalyser
För användning med (applikation) Lösningsbaserad detektion, absorption
För användning med (utrustning) Spektrofotometer, mikroplattläsare
Kvantitet 530 mL
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pierce Modified Lowry Protein Assay Kit
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P305-VID KONTAKT MED ÖGONEN:.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium carbonate, Sulfuric acid copper (2+) salt (1:1), hydrate(1:5), lithium sulphate, phosphoric a