Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Monomer avidinagaros
Produktkod. 10638464 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10638464 5 mL 5ml
11866744 10 mL 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10638464 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 20228
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Reversibelt binder biotinylerade proteiner och andra ligander med monomerer av avidin kovalent fästa som individuella subenheter på pärlförsedda hartser.
Thermo Scientific™ Pierce Monomera avidinharts och kit möjliggör skonsam, reversibel bindning och rening av biotinylerade proteiner.
Pierce Monomeric Avidin Kit och hartser är unika bland biotinbindande stöd genom att tillåta icke-denaturerande affinitetsrening av biotinylerade molekyler. Det immobiliserade monomera avidinproteinet binder biotin med hög specificitet och måttlig affinitet, vilket gör att icke-biotinmolekyler kan tvättas bort och sedan de bundna biotinmärkta molekylerna konkurrerande elueras med användning av 2 mM biotin i fosfatbuffrad saltlösning (PBS). Denna teknik ger de skonsammaste elueringsförhållandena för biotinylerat proteinrening och undviker kontaminering och andra problem som är förknippade med traditionella avidin- och streptavidinmetoder. Den monomera avidinkolonnen kan sedan regenereras genom att använda 0,1 M glycin för att strippa kolonnen av kvarvarande bundet biotin utan att förlora förmågan att binda ett annat biotinylerat prov.
Med typiskt avidin eller streptavidin är biotinbindningsaffiniteten (Kd ≤sup>10-15 M) så stor att rening med dessa traditionella medier kräver denaturerande betingelser för eluering, såsom 8M Guanidin ·HCl vid pH 1,5 eller kokning i reducerande SDS-PAGE provladdningsbuffert. Förutom deras ogynnsamma effekter på det biotinylerade proteinet av intresse orsakar sådana hårda elueringsbetingelser typiskt att främmande proteiner (dvs. avidin- eller streptavidinsubenheterna) avlägsnas från hartset och samelueras med den önskade reningsprodukten. Däremot när avidin kopplas till ett harts (t.ex. tvärbunden pärlformad agaros eller UltraLink Harts) som subenhetsmonomer, bibehålls dess specificitet för biotin, men dess biotinbindande affinitet minskar till en nivå (Kd ≤sup>10-8 M ) som gynnar efterföljande eluering.
Höjdpunkter:
  • Icke-denaturerande– renar biotinylerade produkter med milda elueringsförhållanden (2 mM fritt biotin)
  • Återanvändbar– Monomerisk avidinagaros kan regenereras och återanvändas minst 10 gånger, med endast en marginell förlust av biotinbindningskapacitet (ungefär 2,5 % minskning per regenerering)
  • Specifik– bibehåller biotinbindande specificitet och låg ospecifik bindning av nativt avidin
  • Flexibel– binder prover i en mängd olika fysiologiska buffertar och eluerar antingen med 0,1 M glycin eller genom konkurrens med 2 mM biotin
  • Bra bindningsförmåga– mer än 1,2 mg biotinylerad BSA/ml harts
  • Bekväm– köp fristående agaros eller UltraLink™ Hartser eller en komplett reningssats med förpackad kolonn och buffertar
Objektspecifika egenskaper:
  • Agarose Resins och Kit är baserade på tvärbunden 4% pärlformad agaros
  • UltraLink Harts är ett akrylamidstöd (UltraLink Biostöd)
Innehåller:
Satsen innehåller en förpackad kolonn av monomer avidinagaros och bindnings- och elueringsbuffertar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Vid mottagandet lagra produkten vid 4 °C. Produkten levereras vid rumstemperatur.
Produktlinje Pierce
Kvantitet 5 mL
Mål Biotinmärkt molekyl
Typ Agaros
Stationär fas Avidin
Formatera Flaska
Kolumntyp Affinitet, agaros-harts
Bindande kapacitet ≥1,2 mg biotinylerad BSA-bindning per ml harts