Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ MS-kompatibla magnetiska IP-satser
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Immunfällning är ofta nödvändig för att detektera och kvantifiera proteiner med låg förekomst eller sällsynta signalhändelser. Masspektrometrianalys bygger på två metoder för detektering av proteiner med låg förekomst: singelreaktionsövervakning (SRM ) och parallell reaktionsövervakning (PRM), som möjliggör isolering, schemaläggning och kvantifiering av utvalda proteotypiska peptider. Dessa IP-kit har optimerats för effektiv immunoutfällning och samimmunoutfällning av målproteiner, och är direkt kompatibla med nedströms MS provberedning och analys.
•Känslig —procedur berikar framgångsrikt proteiner med låg överflöd (lågt ng-intervall)
•Låg bakgrundsberikade —prover innehåller minimala rester av tvättmedel
•Minskad antikroppskontamination —antikroppsbiotinylering med streptavidinberikning minskar kontaminering i eluatet jämfört med andra IP-metoder
•Robust procedur och —reagens har verifierats med många mål för att säkerställa konsekvent anrikning av proteiner med låg överflöd (ng-intervall) med minst två peptider identifierade per protein
De Thermo Scientific Pierce MS-kompatibelt magnetiskt IP-kit (Protein A/G) använder högkvalitativa Pierce Protein A/G Magnetic Beads för att ge bredare flexibilitet för antikroppsinfångning än antingen protein A eller G enbart. De Thermo Scientific Pierce MS-kompatibel magnetisk IP-sats (Streptavidin) använder högkvalitativa Pierce Streptavidin magnetiska pärlor för användning med biotinylerade antikroppar som kan köpas kommersiellt eller märkas med Pierce Antibody Biotinylation Kit för IP. Efter immunoutfällningsproceduren är den målberikade elueringsfraktionen redo för tryptisk nedbrytning i lösning för LC-MS-analys utan behov av gelrening, borttagning av tvättmedel eller avsaltning. Dessutom har reagenserna och procedurerna validerats med både manuell och automatiserad magnetisk separation.
Ansökningar
• Anrikning av mål med låg förekomst för att förbättra MS-känsligheten
• Identifiering av målproteiner som inte är detekterbara genom western blotting
• Kvantifiering av målproteiner genom LC-MS-analys
• Screening av antikroppar för IP-MS
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Streptavidin magnetiska pärlor |
| För användning med (utrustning) | KingFisher™ Flex, magnetiskt stativ |
| Produkttyp | Magnetisk IP-sats |
| Produktlinje | Pierce |
| Tillräckligt för | 40 reaktioner |
| Innehåll och lagring | Streptavidin magnetiska pärlor, 1 mL IP-MS-celllysbuffert, 100 mL IP -MS-tvättbuffert A, 75 mL IP- MS-tvättbuffert B, 40 mL IP- MS-elueringsbuffert, 6 mL Förvaras i kylskåp (2° till 8°C). |
| Utgångsmaterial | Proteinprover, Celllysat |
| Slutlig produkttyp | Protein |
| Detektionsmetod | Masspektrometri |
| Formatera | Kit |
| Visa mer |