Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ MS-kompatibla magnetiska IP-satser
Produktkod. 15312627 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Beskrivning:
Protein A/G magnetiska pärlor
Streptavidin magnetiska pärlor
Förpackningsstorlek:
40 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Förpackningsstorlek
15312627 Protein A/G magnetiska pärlor 40 reaktioner
15302627 Streptavidin magnetiska pärlor 40 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 15312627 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 90409
Håll din forskning i rörelse med 3 för 2
Använd kampanjkoden 27970
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Uppnå mycket effektiv, kompatibel immunoutfällning och samimmunoutfällning av målantigener för nedströms LC-MS-analys med hjälp av Thermo Scientific Pierce MS-kompatibla magnetiska IP-kit med streptavidin eller Protein A/G magnetiska pärlor.
Immunfällning är ofta nödvändig för att detektera och kvantifiera proteiner med låg förekomst eller sällsynta signalhändelser. Masspektrometrianalys bygger på två metoder för detektering av proteiner med låg förekomst: singelreaktionsövervakning (SRM ) och parallell reaktionsövervakning (PRM), som möjliggör isolering, schemaläggning och kvantifiering av utvalda proteotypiska peptider. Dessa IP-kit har optimerats för effektiv immunoutfällning och samimmunoutfällning av målproteiner, och är direkt kompatibla med nedströms MS provberedning och analys.
MS-kompatibla —reagenser direkt kompatibla med peptidnedbrytning i lösning
Känslig —procedur berikar framgångsrikt proteiner med låg överflöd (lågt ng-intervall)
Låg bakgrundsberikade —prover innehåller minimala rester av tvättmedel
Minskad antikroppskontamination —antikroppsbiotinylering med streptavidinberikning minskar kontaminering i eluatet jämfört med andra IP-metoder
Robust procedur och —reagens har verifierats med många mål för att säkerställa konsekvent anrikning av proteiner med låg överflöd (ng-intervall) med minst två peptider identifierade per protein
De Thermo Scientific Pierce MS-kompatibelt magnetiskt IP-kit (Protein A/G) använder högkvalitativa Pierce Protein A/G Magnetic Beads för att ge bredare flexibilitet för antikroppsinfångning än antingen protein A eller G enbart. De Thermo Scientific Pierce MS-kompatibel magnetisk IP-sats (Streptavidin) använder högkvalitativa Pierce Streptavidin magnetiska pärlor för användning med biotinylerade antikroppar som kan köpas kommersiellt eller märkas med Pierce Antibody Biotinylation Kit för IP. Efter immunoutfällningsproceduren är den målberikade elueringsfraktionen redo för tryptisk nedbrytning i lösning för LC-MS-analys utan behov av gelrening, borttagning av tvättmedel eller avsaltning. Dessutom har reagenserna och procedurerna validerats med både manuell och automatiserad magnetisk separation.
Ansökningar
• Anrikning av mål med låg förekomst för att förbättra MS-känsligheten
• Identifiering av målproteiner som inte är detekterbara genom western blotting
• Kvantifiering av målproteiner genom LC-MS-analys
• Screening av antikroppar för IP-MS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Protein A/G magnetiska pärlor
För användning med (utrustning) KingFisher™ Flex, magnetiskt stativ
Produkttyp Magnetisk IP-sats
Produktlinje Pierce
Tillräckligt för 40 reaktioner
Innehåll och lagring Protein A/G magnetiska pärlor, 1 mL IP-MS-celllysbuffert, 100 mL IP-
MS-tvättbuffert A, 75 mL IP-MS
-tvättbuffert B, 40 mL IP-MS
-elueringsbuffert, 6 mL MgCl
2
° (1 °M), 0,75 mL Förvaras i kylskåp (2 till 8C).
Utgångsmaterial Proteinprover, Celllysat
Slutlig produkttyp Protein
Detektionsmetod Masspektrometri
Formatera Kit
Arbetsflödessteg Provberikning
Kvantitet Kit med 40 reaktioner
För användning med (applikation) Masspektrometri