Läs mer
Thermo Scientific™ Maltosidetvättmedel med hög renhet
Produktkod. 10423815 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 x 1 mL
Reagenstyp:
LMNG
LMNG/CHS-lösning (10:1)
OM
UDM
n-Dodecyl-β -D-Maltoside
n-Dodecyl-β-D-Maltoside
n-nonyl-beta-maltosid
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Paket med 10
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Reagenstyp Förpackningsstorlek
10423815 1 g n-Dodecyl-β-D-Maltoside 1g
11854141 5 g n-Dodecyl-β -D-Maltoside 5g
30245284 1 g UDM -
17334221 1 g LMNG -
30245208 5 g UDM -
17747453 10 x 1 mL LMNG/CHS-lösning (10:1) Paket med 10
30245460 1 g OM -
30245464 5 g OM -
30245281 1 g n-nonyl-beta-maltosid -
30245285 5 g n-nonyl-beta-maltosid -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 10423815 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 89902
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1638.00 SEK
    1539.65 SEK / 1g
    Save 98.35 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Maltosiddetergenter är en klass av nonjoniska ytaktiva ämnen som vanligtvis används inom området membranproteinsolubilisering. Flera studier har visat att dessa ytaktiva ämnen är mycket effektiva för att extrahera och stabilisera membranproteiner.
Maltosid-detergenter är en klass av icke-joniska tensider som ofta används inom området membranproteinlöslighet. Flera studier har visat att dessa tensider är mycket effektiva för att extrahera och stabilisera membranproteiner. Maltosider hjälper också till med rening och karaktärisering av membranproteiner, vilket möjliggör framtida tillämpningar som strukturell bestämning och funktionell analys, vilket gör dem till ett oumbärligt verktyg för forskare och forskare inom detta område.
Egenskaper hos maltosidtvättmedel:
  • Lipidliknande icke-joniskt detergent
  • Särskilt användbar för att isolera och stabilisera hydrofoba membranproteiner
  • Bevarar membranproteinets aktivitet bättre än de flesta detergenter
  • Högrena föreningar med låg UV-absorption
n-Dodecyl-β-D-Maltoside
n-Dodecyl-β-D-Maltoside (DDM) är särskilt användbart för att lösliga membranproteiner för att bevara deras aktivitet. Detta vattenlösliga ickejoniska rengöringsmedel används oftast för isolering av hydrofoba membranproteiner. Flera studier har visat att n-dodecyl—D-maltosid—βär ett milt tvättmedel som ofta kan bevara proteinaktiviteten bättre än många vanligt använda tvättmedel, inklusive NP-40, CHAPS och octyl—βglukosid.
DDM:s egenskaper
  • Samlingsnummer: 98 (genomsnitt), 70 till 140 intervall
  • Micellmolekylvikt: 50 000 g
  • CMC: 0,17 mM (0,009 %, v/v) i vatten; 0,12 mM (0,006 %, w/v) i 0,2 M NaCl
DDM/CHS-lösning
DDM/CHS-lösning (10:1) är en färdig lösning för löslighet av membranproteiner samtidigt som strukturell integritet och aktivitet bibehålls. Den stabila förformulerade lösningen innehåller en blandning av dodecyl-β-D-maltosid (DDM) (100 mg/ml) och kolesterylhemisuccinat (CHS) (10 mg/ml) i dejoniserat vatten med slutkoncentrationer på 10 % respektive 1 %. Typiska arbetskoncentrationer är 1 % DDM/0,1 % CHS för proteinextraktion och 0,1 % DDM/0,01 % CHS för proteinrening. Blandningen av icke-joniskt detergent, DDM, med dubbla hydrofoba/hydrofile egenskaper, och anjoniskt detergent, CHS, hjälper till med stabilisering av stora unilamellära vesiklar och är lämplig för proteinlöslighet och stabilisering för enkelpartikel-cryo-EM-analys.
Ytterligare egenskaper hos CHS
  • Molekylformel: C31H50O4 · C4H11NR3
  • Molekylvikt: 607,9 g/mol
  • Tvättmedel: joniserbart anjoniskt
  • Funktion: stabiliserar stora unilamellära vesiklar
Laurylmaltos neopentylglykol
Laurylmaltos neopentylglykol (LMNG) är ett amfifilt detergent som är idealiskt för att förbättra lösligheten av integrala membranproteiner samtidigt som strukturell integritet och aktivitet bibehålls.
LMNG har två sammanlänkade hydrofoba kedjor av lika längd och två hydrofila maltosidgrupper för att bättre efterlikna den integrala membranproteinmiljön. Miceller är kända för att hjälpa till med löslighet av membranproteiner samtidigt som de bevarar struktur och funktion, inklusive G-proteinkopplade receptorer (GPCR). LMNG är lämpligt för proteinlöslighet och stabilisering för enkelpartikel-cryo-EM-analys.
Egenskaper hos LMNG
  • Kemiskt namn: 2,2-didecylpropan-1,3-bis-β-D-maltopyranosid
  • Molekylvikt: 1005,19 g/mol
  • CMC: (H2O) ∼0,01 mM, (0,001 %)
  • Renhet: ≥98 % alla anomerer (enligt HPLC-analys)
LMNG/CHS-lösning
LMNG/CHS-lösning (10:1) är en färdig formulering för löslighet av integrala membranproteiner samtidigt som strukturell integritet och aktivitet bibehålls. Den stabila förformulerade lösningen innehåller en blandning av laurylmaltos neopentylglykol (LMNG) (5 %) och kolesterylhemisuccinat (CHS) (0,5 %) i dejoniserat vatten. Typiska arbetskoncentrater för proteinextraktion är 1 % LMNG/0,1 % CHS och 0,01 % LMNG/0,001 % CHS för proteinrening och strukturbestämning. LMNG/CHS-miceller hjälper till med löslighet av membranproteiner samtidigt som struktur och funktion bevaras, inklusive G-proteinkopplade receptorer (GPCR), och är lämpliga för proteinlöslighet och stabilisering för enkelpartikel-kryo-EM-analys.
n-Undecyl-β-D-Maltopyranosid
n-Undecyl-β-D-Maltopyranosid (UDM) har en undecyl (C11) alkylkedja fäst vid maltoshuvudgruppen. Den längre alkylkedjan hos UDM bidrar till dess förbättrade löslighetseffektivitet för vissa membranproteiner. Den ökade hydrofobiciteten hos undecylkedjan kan underlätta starkare interaktioner med hydrofoba regioner av membranproteiner, vilket leder till förbättrad löslighet och stabilisering. Den längre undecylkedjelängden i UDM kan också resultera i högre CMC jämfört med maltosider med kortare alkylkedjor. Detta kan påverka bildandet och stabiliteten hos miceller i lösning.
Egenskaper hos UDM
  • CMC: (H2O) ~0,59 mM(1) (0,029 %)
  • Aggregeringsnummer: ~71 (100 mM NaCl, 20 mM HEPES pH 7,5)
  • Renhet: ≥99 % β+α (enligt HPLC-analys)
n-nonyl-beta-maltosid
n-Nonyl-Beta-Maltoside (NM) har en nonyl (C9) alkylkedja fäst vid maltoshuvudgruppen. Denna specifika kedjelängd ger NM distinkta löslighets- och stabiliseringsegenskaper jämfört med andra maltosider med olika alkylkedjelängder, såsom oktyl eller decyl maltosid. Den specifika alkylkedjan för NM påverkar dess micellegenskaper och bidrar till en relativt låg CMC. Denna egenskap möjliggör bildandet av stabila miceller vid lägre koncentrationer, vilket är viktigt för att upprätthålla membranproteinernas stabilitet och integritet under löslighet och efterföljande experiment.
Egenskaper hos NM
  • CMC: (H2O) ~ 6 mM (0,28%)
  • Aggregeringsnummer: ~55 (100 mM NaCl, 20 mM HEPES pH 7,5)
  • Renhet: ≥99 % β+α (enligt HPLC-analys)
n-oktyl-β-d-maltopyranosid
n-oktyl-β-D-Maltopyranoside (OM) har en oktyl (C8) alkylkedja fäst vid maltoshuvudgruppen. Den specifika alkylkedjelängden för OM skiljer den från andra maltosider med olika alkylkedjelängder, såsom nonyl eller decyl maltosid. Oktylkedjelängden i OM bidrar till en relativt låg CMC, vilket möjliggör bildandet av stabila miceller vid lägre koncentrationer. Denna egenskap är viktig för att upprätthålla membranproteinernas stabilitet och integritet under löslighet och efterföljande experiment. OM är mångsidigt och har tillämpningar inom olika områden av membranproteinforskning, proteinkristallisation och biokemiska studier. Den kan användas under en mängd olika experimentella förhållanden, buffertsystem och pH-områden. OM erbjuder flexibilitet och kompatibilitet med olika experimentella uppsättningar.
Egenskaper hos OM
  • CMC: (100 mM NaCl, 20 mM HEPES pH 7,5) ~ 19,5 mM(1) (0,89%)
  • Aggregeringsnummer: ~47 (100 mM NaCl, 20 mM HEPES pH 7,5)
  • Renhet: ≥99 % β+α (enligt HPLC-analys)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Detergent
Innehåll och lagring Store below –20°C.
Form Powder
Reagenstyp n-Dodecyl-β-D-Maltoside
Kvantitet 1 g
Molekylvikt (g/mol) 510.6 g/mol
Endast för forskning.