Beskrivning
Maltosiddetergenter är en klass av nonjoniska ytaktiva ämnen som vanligtvis används inom området membranproteinsolubilisering. Flera studier har visat att dessa ytaktiva ämnen är mycket effektiva för att extrahera och stabilisera membranproteiner. Maltosider hjälper också till med rening och karakterisering av membranproteiner, vilket underlättar nedströmsapplikationer såsom strukturell bestämning och funktionell analys, vilket gör dem till ett viktigt verktyg för forskare och forskare som arbetar inom detta område.
Funktioner hos maltosidetvättmedel
• Lipidliknande nonjoniskt rengöringsmedel
• Särskilt användbart för att isolera och stabilisera hydrofoba membranproteiner
• Bevarar aktiviteten hos membranprotein bättre än de flesta tvättmedlen
• Högrena föreningar med låg UV-absorptionsförmåga
n-Dodecyl-β -D-Maltoside
n-Dodecyl-β -D-Maltoside (DDM) är särskilt användbar för att solubilisera membranproteiner för att bevara deras aktivitet. Detta vattenlösliga nonjoniska tvättmedel används oftast för isolering av hydrofoba membranproteiner. Flera studier har visat att n-dodecyl-β -D-maltosid är ett skonsamt rengöringsmedel som ofta kan bevara proteinaktivitet bättre än många vanliga rengöringsmedel, inklusive NP-40, CHAPS och oktyl-β -glukosid.
Egenskaper för DDM
•Samlingsnummer: 98 (genomsnitt), 70 till 140 intervall
•Micells molekylvikt: 50 000 g
•CMC: 0,17 mM (0,009 %, vikt/volym) i vatten; 0,12 mM (0,006 %, vikt/volym) i 0,2 M
NaCl DDM/CHS-lösning
DDM/CHS Solution (10:1) är en färdig att använda lösning för solubilisering av membranproteiner med bibehållen strukturell integritet och aktivitet. Den stabila förberedda lösningen innehåller en blandning av dodecyl-β -D-maltosid (DDM) (100 mg/ml) och kolesterylhemisuccinat (CHS) (10 mg/ml) i avjoniserat vatten med slutkoncentrationer på 10 % respektive 1 %. Typiska arbetskoncentrationer är 1% DDM/0,1% CHS för proteinextraktion och 0,1% DDM/0,01% CHS för proteinrening. Blandningen av nonjonisk detergent, DDM, med dubbla hydrofoba/hydrofila egenskaper och anjonisk detergent, CHS, hjälper till att stabilisera stora unilamellära vesiklar och är lämplig för proteinsolubilisering och stabilisering för enpartikelkryo-EM-analys.
Ytterligare egenskaper hos CHS
• Molekylformel: C31H50O4·C4H11NO3
• Molekylvikt: 607,9 g/mol
• Rengöringsmedel: joniserbar anjonisk
• Fungera: stabiliserar stora unilamellära vesiklar
Lauryl Maltos Neopentyl Glycol
Lauryl Maltose Neopentyl Glycol (LMNG) är ett amfifilt rengöringsmedel som är idealiskt lämpat för att förbättra solubiliseringen av integrala membranproteiner samtidigt som strukturell integritet och aktivitet bibehålls.
LMNG har två länkade hydrofoba kedjor av samma längd och två hydrofila maltosidgrupper för att bättre efterlikna den integrerade membranproteinmiljön. Miceller är kända för att hjälpa till med solubilisering av membranproteiner samtidigt som de bevarar struktur och funktion, inklusive G-proteinkopplade receptorer (GPCR). LMNG är lämplig för proteinsolubilisering och stabilisering för en partikel kryo-EM-analys.
Egenskaper för LMNG
• Kemiskt namn: 2,2-didekylpropan-1,3-bis-β -D-maltopyranosid
• Molekylvikt: 1005,19 g/mol
• CMC: (H 2 O)∼ 0,01 mM, (0,001 %)
• Renhet: ≥ 98 % alla anomerer (genom HPLC-analys)
LMNG/CHS-lösning
LMNG/CHS Solution (10:1) är en färdig att använda formulering för solubilisering av integrala membranproteiner samtidigt som strukturell integritet och aktivitet bibehålls. Den stabila förberedda lösningen innehåller en blandning av laurylmaltos neopentylglykol (LMNG) (5%) och kolesterylhemisuccinat (CHS) (0,5%) i avjoniserat vatten. Typiska arbetskoncentrationer för proteinextraktion är 1 % LMNG/0,1 % CHS och 0,01 % LMNG/0,001 % CHS för proteinrening och strukturbestämning. LMNG/CHS-miceller hjälper till med solubilisering av membranproteiner samtidigt som de bevarar struktur och funktion, inklusive G-proteinkopplade receptorer (GPCR), och är lämpliga för proteinsolubilisering och stabilisering för enpartikelkryo-EM-analys.
n-Undecyl-β -D-Maltopyranosid
n-Undecyl-β -D-Maltopyranosid (UDM) har en undecyl (C11) alkylkedja fäst vid maltoshuvudgruppen. Den längre alkylkedjelängden av UDM bidrar till dess förbättrade solubiliseringseffektivitet för vissa membranproteiner. Den ökade hydrofobiciteten hos undecylkedjan kan underlätta starkare interaktioner med hydrofoba regioner av membranproteiner, vilket leder till förbättrad solubilisering och stabilisering. Den längre undecylkedjelängden i UDM kan också resultera i en högre CMC jämfört med maltosider med kortare alkylkedjor. Detta kan påverka bildningen och stabiliteten av miceller i lösning.
Egenskaper för UDM
•CMC: ( H2O ) -0,59 mM(1) (0,029%)
•Aggregationsnummer: ~71 (100 mM NaCl, 20 mM HEPES pH 7,5)
•Renhet:≥ 99 %β +α (genom HPLC-analys)
n-nonyl-beta-maltosid
n-nonyl-beta-maltosid (NM) har en nonyl-(C9)-alkylkedja bunden till maltoshuvudgruppen. Denna specifika kedjelängd ger NM distinkta solubiliserings- och stabiliseringsegenskaper jämfört med andra maltosider med olika alkylkedjelängder, såsom oktyl- eller decylmaltosid. Den specifika alkylkedjelängden hos NM påverkar dess micellegenskaper och bidrar till en relativt låg CMC. Denna egenskap möjliggör bildning av stabila miceller vid lägre koncentrationer, vilket är viktigt för att upprätthålla stabiliteten och integriteten hos membranproteiner under solubilisering och efterföljande experiment.
Egenskaper för NM
•CMC: ( H2O ) ~ 6 mM (0,28%)
•Aggregationsnummer: ~55 (100 mM NaCl, 20 mM HEPES pH 7,5)
•Renhet:≥ 99 %β +α (genom HPLC-analys)
n-oktyl-β -D-Maltopyranosid
n-oktyl-β -D-Maltopyranosid (OM) har en oktyl-(C8)-alkylkedja fäst vid maltoshuvudgruppen. Den specifika alkylkedjelängden för OM skiljer den från andra maltosider med olika alkylkedjelängder, såsom nonyl- eller decylmaltosid. Oktylkedjelängden i OM bidrar till en relativt låg CMC, vilket möjliggör bildning av stabila miceller vid lägre koncentrationer. Denna egenskap är viktig för att upprätthålla stabiliteten och integriteten hos membranproteiner under solubilisering och efterföljande experiment. OM är mångsidig och kan användas inom olika områden av membranproteinforskning, proteinkristallisering och biokemiska studier. Den kan användas i ett brett spektrum av experimentella förhållanden, buffertsystem och pH-intervall. OM erbjuder flexibilitet och kompatibilitet med olika experimentella uppsättningar.
Egenskaper för OM
•CMC: (100 mM NaCl, 20 mM HEPES pH 7,5) ~ 19,5 mM(1) (0,89 %)
•Aggregationsnummer: ~47 (100 mM NaCl, 20 mM HEPES pH 7,5)
•Renhet:≥ 99 %β +α (genom HPLC-analys)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Detergent |
| Innehåll och lagring | Butik nedan– 20 °C. |
| Form | Pulver |
| Reagenstyp | n-Dodecyl-β -D-Maltoside |
| Kvantitet | 5 g |
| Molekylvikt (g/mol) | 510,6 g/mol |
Endast för forskning.