Läs mer
Thermo Scientific™ Maltosidetvättmedel med hög renhet
Produktkod. 30245285 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 x 1 mL
Reagenstyp:
LMNG
LMNG/CHS-lösning (10:1)
OM
UDM
n-Dodecyl-β -D-Maltoside
n-Dodecyl-β-D-Maltoside
n-nonyl-beta-maltosid
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Paket med 10
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Reagenstyp Förpackningsstorlek
30245285 5 g n-nonyl-beta-maltosid -
10423815 1 g n-Dodecyl-β-D-Maltoside 1g
11854141 5 g n-Dodecyl-β -D-Maltoside 5g
30245284 1 g UDM -
17334221 1 g LMNG -
30245208 5 g UDM -
17747453 10 x 1 mL LMNG/CHS-lösning (10:1) Paket med 10
30245460 1 g OM -
30245464 5 g OM -
30245281 1 g n-nonyl-beta-maltosid -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 30245285 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A65514
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6190.00 SEK
    5818.65 SEK / 5g
    Save 371.35 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Afficher la politique du retour.
Maltosiddetergenter är en klass av nonjoniska ytaktiva ämnen som vanligtvis används inom området membranproteinsolubilisering. Flera studier har visat att dessa ytaktiva ämnen är mycket effektiva för att extrahera och stabilisera membranproteiner.
Maltosid-detergenter är en klass av icke-joniska tensider som ofta används inom området membranproteinlöslighet. Flera studier har visat att dessa tensider är mycket effektiva för att extrahera och stabilisera membranproteiner. Maltosider hjälper också till med rening och karaktärisering av membranproteiner, vilket möjliggör framtida tillämpningar som strukturell bestämning och funktionell analys, vilket gör dem till ett oumbärligt verktyg för forskare och forskare inom detta område.
Egenskaper hos maltosidtvättmedel:
  • Lipidliknande icke-joniskt detergent
  • Särskilt användbar för att isolera och stabilisera hydrofoba membranproteiner
  • Bevarar membranproteinets aktivitet bättre än de flesta detergenter
  • Högrena föreningar med låg UV-absorption
n-Dodecyl-β-D-Maltoside
n-Dodecyl-β-D-Maltoside (DDM) är särskilt användbart för att lösliga membranproteiner för att bevara deras aktivitet. Detta vattenlösliga ickejoniska rengöringsmedel används oftast för isolering av hydrofoba membranproteiner. Flera studier har visat att n-dodecyl—D-maltosid—βär ett milt tvättmedel som ofta kan bevara proteinaktiviteten bättre än många vanligt använda tvättmedel, inklusive NP-40, CHAPS och octyl—βglukosid.
DDM:s egenskaper
  • Samlingsnummer: 98 (genomsnitt), 70 till 140 intervall
  • Micellmolekylvikt: 50 000 g
  • CMC: 0,17 mM (0,009 %, v/v) i vatten; 0,12 mM (0,006 %, w/v) i 0,2 M NaCl
DDM/CHS-lösning
DDM/CHS-lösning (10:1) är en färdig lösning för löslighet av membranproteiner samtidigt som strukturell integritet och aktivitet bibehålls. Den stabila förformulerade lösningen innehåller en blandning av dodecyl-β-D-maltosid (DDM) (100 mg/ml) och kolesterylhemisuccinat (CHS) (10 mg/ml) i dejoniserat vatten med slutkoncentrationer på 10 % respektive 1 %. Typiska arbetskoncentrationer är 1 % DDM/0,1 % CHS för proteinextraktion och 0,1 % DDM/0,01 % CHS för proteinrening. Blandningen av icke-joniskt detergent, DDM, med dubbla hydrofoba/hydrofile egenskaper, och anjoniskt detergent, CHS, hjälper till med stabilisering av stora unilamellära vesiklar och är lämplig för proteinlöslighet och stabilisering för enkelpartikel-cryo-EM-analys.
Ytterligare egenskaper hos CHS
  • Molekylformel: C31H50O4 · C4H11NR3
  • Molekylvikt: 607,9 g/mol
  • Tvättmedel: joniserbart anjoniskt
  • Funktion: stabiliserar stora unilamellära vesiklar
Laurylmaltos neopentylglykol
Laurylmaltos neopentylglykol (LMNG) är ett amfifilt detergent som är idealiskt för att förbättra lösligheten av integrala membranproteiner samtidigt som strukturell integritet och aktivitet bibehålls.
LMNG har två sammanlänkade hydrofoba kedjor av lika längd och två hydrofila maltosidgrupper för att bättre efterlikna den integrala membranproteinmiljön. Miceller är kända för att hjälpa till med löslighet av membranproteiner samtidigt som de bevarar struktur och funktion, inklusive G-proteinkopplade receptorer (GPCR). LMNG är lämpligt för proteinlöslighet och stabilisering för enkelpartikel-cryo-EM-analys.
Egenskaper hos LMNG
  • Kemiskt namn: 2,2-didecylpropan-1,3-bis-β-D-maltopyranosid
  • Molekylvikt: 1005,19 g/mol
  • CMC: (H2O) ∼0,01 mM, (0,001 %)
  • Renhet: ≥98 % alla anomerer (enligt HPLC-analys)
LMNG/CHS-lösning
LMNG/CHS-lösning (10:1) är en färdig formulering för löslighet av integrala membranproteiner samtidigt som strukturell integritet och aktivitet bibehålls. Den stabila förformulerade lösningen innehåller en blandning av laurylmaltos neopentylglykol (LMNG) (5 %) och kolesterylhemisuccinat (CHS) (0,5 %) i dejoniserat vatten. Typiska arbetskoncentrater för proteinextraktion är 1 % LMNG/0,1 % CHS och 0,01 % LMNG/0,001 % CHS för proteinrening och strukturbestämning. LMNG/CHS-miceller hjälper till med löslighet av membranproteiner samtidigt som struktur och funktion bevaras, inklusive G-proteinkopplade receptorer (GPCR), och är lämpliga för proteinlöslighet och stabilisering för enkelpartikel-kryo-EM-analys.
n-Undecyl-β-D-Maltopyranosid
n-Undecyl-β-D-Maltopyranosid (UDM) har en undecyl (C11) alkylkedja fäst vid maltoshuvudgruppen. Den längre alkylkedjan hos UDM bidrar till dess förbättrade löslighetseffektivitet för vissa membranproteiner. Den ökade hydrofobiciteten hos undecylkedjan kan underlätta starkare interaktioner med hydrofoba regioner av membranproteiner, vilket leder till förbättrad löslighet och stabilisering. Den längre undecylkedjelängden i UDM kan också resultera i högre CMC jämfört med maltosider med kortare alkylkedjor. Detta kan påverka bildandet och stabiliteten hos miceller i lösning.
Egenskaper hos UDM
  • CMC: (H2O) ~0,59 mM(1) (0,029 %)
  • Aggregeringsnummer: ~71 (100 mM NaCl, 20 mM HEPES pH 7,5)
  • Renhet: ≥99 % β+α (enligt HPLC-analys)
n-nonyl-beta-maltosid
n-Nonyl-Beta-Maltoside (NM) har en nonyl (C9) alkylkedja fäst vid maltoshuvudgruppen. Denna specifika kedjelängd ger NM distinkta löslighets- och stabiliseringsegenskaper jämfört med andra maltosider med olika alkylkedjelängder, såsom oktyl eller decyl maltosid. Den specifika alkylkedjan för NM påverkar dess micellegenskaper och bidrar till en relativt låg CMC. Denna egenskap möjliggör bildandet av stabila miceller vid lägre koncentrationer, vilket är viktigt för att upprätthålla membranproteinernas stabilitet och integritet under löslighet och efterföljande experiment.
Egenskaper hos NM
  • CMC: (H2O) ~ 6 mM (0,28%)
  • Aggregeringsnummer: ~55 (100 mM NaCl, 20 mM HEPES pH 7,5)
  • Renhet: ≥99 % β+α (enligt HPLC-analys)
n-oktyl-β-d-maltopyranosid
n-oktyl-β-D-Maltopyranoside (OM) har en oktyl (C8) alkylkedja fäst vid maltoshuvudgruppen. Den specifika alkylkedjelängden för OM skiljer den från andra maltosider med olika alkylkedjelängder, såsom nonyl eller decyl maltosid. Oktylkedjelängden i OM bidrar till en relativt låg CMC, vilket möjliggör bildandet av stabila miceller vid lägre koncentrationer. Denna egenskap är viktig för att upprätthålla membranproteinernas stabilitet och integritet under löslighet och efterföljande experiment. OM är mångsidigt och har tillämpningar inom olika områden av membranproteinforskning, proteinkristallisation och biokemiska studier. Den kan användas under en mängd olika experimentella förhållanden, buffertsystem och pH-områden. OM erbjuder flexibilitet och kompatibilitet med olika experimentella uppsättningar.
Egenskaper hos OM
  • CMC: (100 mM NaCl, 20 mM HEPES pH 7,5) ~ 19,5 mM(1) (0,89%)
  • Aggregeringsnummer: ~47 (100 mM NaCl, 20 mM HEPES pH 7,5)
  • Renhet: ≥99 % β+α (enligt HPLC-analys)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Färg Vitt
Produkttyp Detergent
CAS 106402-05-5
Molekylformel C21H40O11​​
Löslighet ≥20 % (i vatten vid 0 °C till 5 °C)
Innehåll och lagring Förvara under -20 °C.
Form Frystorkat material
Reagenstyp n-nonyl-beta-maltosid
Kvantitet 5 g
Molekylvikt (g/mol) 468.5
pH 5 till 8 (1% lösning i vatten)
Afficher plus Afficher moins
Endast för forskning.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.