Läs mer
Thermo Scientific™ Maltosidetvättmedel med hög renhet
Produktkod. 30245464 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 x 1 mL
Reagenstyp:
LMNG
LMNG/CHS-lösning (10:1)
OM
UDM
n-Dodecyl-β -D-Maltoside
n-Dodecyl-β-D-Maltoside
n-nonyl-beta-maltosid
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Paket med 10
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Reagenstyp unitSize
30245464 5 g OM -
10423815 1 g n-Dodecyl-β-D-Maltoside 1g
11854141 5 g n-Dodecyl-β -D-Maltoside 5g
30245284 1 g UDM -
17334221 1 g LMNG -
30245208 5 g UDM -
17747453 10 x 1 mL LMNG/CHS-lösning (10:1) Paket med 10
30245460 1 g OM -
30245281 1 g n-nonyl-beta-maltosid -
30245285 5 g n-nonyl-beta-maltosid -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 30245464 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A65512
Maltosiddetergenter är en klass av nonjoniska ytaktiva ämnen som vanligtvis används inom området membranproteinsolubilisering. Flera studier har visat att dessa ytaktiva ämnen är mycket effektiva för att extrahera och stabilisera membranproteiner.
Maltosiddetergenter är en klass av nonjoniska ytaktiva ämnen som vanligtvis används inom området membranproteinsolubilisering. Flera studier har visat att dessa ytaktiva ämnen är mycket effektiva för att extrahera och stabilisera membranproteiner. Maltosider hjälper också till med rening och karakterisering av membranproteiner, vilket underlättar nedströmsapplikationer såsom strukturell bestämning och funktionell analys, vilket gör dem till ett viktigt verktyg för forskare och forskare som arbetar inom detta område.
Funktioner hos maltosidetvättmedel
• Lipidliknande nonjoniskt rengöringsmedel
• Särskilt användbart för att isolera och stabilisera hydrofoba membranproteiner
• Bevarar aktiviteten hos membranprotein bättre än de flesta tvättmedlen
• Högrena föreningar med låg UV-absorptionsförmåga
n-Dodecyl-β -D-Maltoside
n-Dodecyl-β -D-Maltoside (DDM) är särskilt användbar för att solubilisera membranproteiner för att bevara deras aktivitet. Detta vattenlösliga nonjoniska tvättmedel används oftast för isolering av hydrofoba membranproteiner. Flera studier har visat att n-dodecyl-β -D-maltosid är ett skonsamt rengöringsmedel som ofta kan bevara proteinaktivitet bättre än många vanliga rengöringsmedel, inklusive NP-40, CHAPS och oktyl-β -glukosid.
Egenskaper för DDM
Samlingsnummer: 98 (genomsnitt), 70 till 140 intervall
Micells molekylvikt: 50 000 g
CMC: 0,17 mM (0,009 %, vikt/volym) i vatten; 0,12 mM (0,006 %, vikt/volym) i 0,2 M
NaCl DDM/CHS-lösning
DDM/CHS Solution (10:1) är en färdig att använda lösning för solubilisering av membranproteiner med bibehållen strukturell integritet och aktivitet. Den stabila förberedda lösningen innehåller en blandning av dodecyl-β -D-maltosid (DDM) (100 mg/ml) och kolesterylhemisuccinat (CHS) (10 mg/ml) i avjoniserat vatten med slutkoncentrationer på 10 % respektive 1 %. Typiska arbetskoncentrationer är 1% DDM/0,1% CHS för proteinextraktion och 0,1% DDM/0,01% CHS för proteinrening. Blandningen av nonjonisk detergent, DDM, med dubbla hydrofoba/hydrofila egenskaper och anjonisk detergent, CHS, hjälper till att stabilisera stora unilamellära vesiklar och är lämplig för proteinsolubilisering och stabilisering för enpartikelkryo-EM-analys.
Ytterligare egenskaper hos CHS
Molekylformel: C31H50O4·C4H11NO3
Molekylvikt: 607,9 g/mol
Rengöringsmedel: joniserbar anjonisk
Fungera: stabiliserar stora unilamellära vesiklar
Lauryl Maltos Neopentyl Glycol
Lauryl Maltose Neopentyl Glycol (LMNG) är ett amfifilt rengöringsmedel som är idealiskt lämpat för att förbättra solubiliseringen av integrala membranproteiner samtidigt som strukturell integritet och aktivitet bibehålls.
LMNG har två länkade hydrofoba kedjor av samma längd och två hydrofila maltosidgrupper för att bättre efterlikna den integrerade membranproteinmiljön. Miceller är kända för att hjälpa till med solubilisering av membranproteiner samtidigt som de bevarar struktur och funktion, inklusive G-proteinkopplade receptorer (GPCR). LMNG är lämplig för proteinsolubilisering och stabilisering för en partikel kryo-EM-analys.
Egenskaper för LMNG
Kemiskt namn: 2,2-didekylpropan-1,3-bis-β -D-maltopyranosid
Molekylvikt: 1005,19 g/mol
CMC: (H 2 O)∼ 0,01 mM, (0,001 %)
Renhet: ≥ 98 % alla anomerer (genom HPLC-analys)
LMNG/CHS-lösning
LMNG/CHS Solution (10:1) är en färdig att använda formulering för solubilisering av integrala membranproteiner samtidigt som strukturell integritet och aktivitet bibehålls. Den stabila förberedda lösningen innehåller en blandning av laurylmaltos neopentylglykol (LMNG) (5%) och kolesterylhemisuccinat (CHS) (0,5%) i avjoniserat vatten. Typiska arbetskoncentrationer för proteinextraktion är 1 % LMNG/0,1 % CHS och 0,01 % LMNG/0,001 % CHS för proteinrening och strukturbestämning. LMNG/CHS-miceller hjälper till med solubilisering av membranproteiner samtidigt som de bevarar struktur och funktion, inklusive G-proteinkopplade receptorer (GPCR), och är lämpliga för proteinsolubilisering och stabilisering för enpartikelkryo-EM-analys.
n-Undecyl-β -D-Maltopyranosid
n-Undecyl-β -D-Maltopyranosid (UDM) har en undecyl (C11) alkylkedja fäst vid maltoshuvudgruppen. Den längre alkylkedjelängden av UDM bidrar till dess förbättrade solubiliseringseffektivitet för vissa membranproteiner. Den ökade hydrofobiciteten hos undecylkedjan kan underlätta starkare interaktioner med hydrofoba regioner av membranproteiner, vilket leder till förbättrad solubilisering och stabilisering. Den längre undecylkedjelängden i UDM kan också resultera i en högre CMC jämfört med maltosider med kortare alkylkedjor. Detta kan påverka bildningen och stabiliteten av miceller i lösning.
Egenskaper för UDM
CMC: ( H2O ) -0,59 mM(1) (0,029%)
Aggregationsnummer: ~71 (100 mM NaCl, 20 mM HEPES pH 7,5)
Renhet:≥ 99 %β +α (genom HPLC-analys)
n-nonyl-beta-maltosid
n-nonyl-beta-maltosid (NM) har en nonyl-(C9)-alkylkedja bunden till maltoshuvudgruppen. Denna specifika kedjelängd ger NM distinkta solubiliserings- och stabiliseringsegenskaper jämfört med andra maltosider med olika alkylkedjelängder, såsom oktyl- eller decylmaltosid. Den specifika alkylkedjelängden hos NM påverkar dess micellegenskaper och bidrar till en relativt låg CMC. Denna egenskap möjliggör bildning av stabila miceller vid lägre koncentrationer, vilket är viktigt för att upprätthålla stabiliteten och integriteten hos membranproteiner under solubilisering och efterföljande experiment.
Egenskaper för NM
CMC: ( H2O ) ~ 6 mM (0,28%)
Aggregationsnummer: ~55 (100 mM NaCl, 20 mM HEPES pH 7,5)
Renhet:≥ 99 %β +α (genom HPLC-analys)
n-oktyl-β -D-Maltopyranosid
n-oktyl-β -D-Maltopyranosid (OM) har en oktyl-(C8)-alkylkedja fäst vid maltoshuvudgruppen. Den specifika alkylkedjelängden för OM skiljer den från andra maltosider med olika alkylkedjelängder, såsom nonyl- eller decylmaltosid. Oktylkedjelängden i OM bidrar till en relativt låg CMC, vilket möjliggör bildning av stabila miceller vid lägre koncentrationer. Denna egenskap är viktig för att upprätthålla stabiliteten och integriteten hos membranproteiner under solubilisering och efterföljande experiment. OM är mångsidig och kan användas inom olika områden av membranproteinforskning, proteinkristallisering och biokemiska studier. Den kan användas i ett brett spektrum av experimentella förhållanden, buffertsystem och pH-intervall. OM erbjuder flexibilitet och kompatibilitet med olika experimentella uppsättningar.
Egenskaper för OM
CMC: (100 mM NaCl, 20 mM HEPES pH 7,5) ~ 19,5 mM(1) (0,89 %)
Aggregationsnummer: ~47 (100 mM NaCl, 20 mM HEPES pH 7,5)
Renhet:≥ 99 %β +α (genom HPLC-analys)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
Produkttyp Detergent
CAS 82494-08-4
Molekylformel C20H38O11
Löslighet ≥20 % (i vatten vid 20 °C)
Innehåll och lagring Förvara under -20 °C.
Form Frystorkat material
Reagenstyp OM
Kvantitet 5 g
Molekylvikt (g/mol) 454.4
pH 5 till 8 (1% lösning i vatten)
Visa mer Visa mindre
Endast för forskning.