Läs mer
Thermo Scientific™ NBT-substratpulver (nitroblå tetrazoliumklorid)
Produktkod. 10046213 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10046213 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10046213 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 34035
Pulver och färdiga nitroblått tetrazolium- och 5-brom-4-klor-3'-indolofosfatlösningar för kromogen detektion av alkaliska fosfatassonder.
Thermo Scientific™ Pierce NBT och BCIP Substrat är pulver och färdiga lösningar av nitro-blått tetrazolium och 5-brom-4-klor-3'-indolofosfat för kromogen blöt och IHC-färgning med alkaliska fosfatassonder.
Kombinationen av NBT (nitro-blå tetrazoliumklorid) och BCIP (5-brom-4-klor-3'-indolyfosfat-p-toluidinsalt) ger en intensiv, olöslig svart-lila fällning när den reageras med alkaliskt fosfatas, ett populärt enzymkonjugat för antikroppssonder. Pierce NBT och BCIP pulver är tillgängliga individuellt och i två bekväma, färdiga lösningar (med och utan en levamisoldämpare av endogen fosfatasaktivitet).
Höjdpunkter:
  • AP substrat– för detektion av alkaliskt fosfatas (alk-fos) aktivitet på fasta medier, inklusive nitrocellulosa och PVDF-membran och fixerade vävnadsprover
  • Kromogen– ingen speciell utrustning behövs för visualisering; producerar lila-svart fällning som är lätt att fotografera
  • Paketalternativ– välj individuell NBT och BCIP pulver eller förberedda, bruksfärdiga lösningar med eller utan levamisoldämpare
1-Step™ NBT/BCIP
  • Idealisk för immunblotting-applikationer
  • Minimal analys-till-analys-variabilitet
1-Step NBT/BCIP Plus-dämpare
  • Idealisk för färgning av vävnader som analyserats med alkaliskt fosfatas från kalvtarm utan störningar orsakade av endogena fosfataser
  • Innehåller 1 mM levamisol för att hämma endogen fosfatasaktivitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Pierce NBT-substrat
Produkttyp Substrat
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Form Pulver
Membrankompatibilitet Nitrocellulosa, PVDF
Kvantitet 1 g
Substrat Alkaliskt fosfatas
Reaktivitet Alkaliskt fosfatas
Innehåll och lagring Vid mottagande förvara produkten vid 4 °C skyddad från fukt. Produkten levereras vid rumstemperatur.
compliance-icons
Produktbeteckning
  • NBT Substrate Powder (nitro-blue tetrazolium chloride)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).