Läs mer
Thermo Scientific™ 1-Step™ NBT/BCIP-substratlösning
Produktkod. 10434175 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
250 ml
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10434175 250 ml 250ml
1 options
Produktkod. 10434175 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 34042
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2445.00 SEK
    2078.65 SEK / 250ml
    Save 366.35 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Pulver och färdiga nitroblått tetrazolium- och 5-brom-4-klor-3'-indolofosfatlösningar för kromogen detektion av alkaliska fosfatassonder.
Thermo Scientific™ Pierce NBT och BCIP Substrat är pulver och färdiga lösningar av nitro-blått tetrazolium och 5-brom-4-klor-3'-indolofosfat för kromogen blöt och IHC-färgning med alkaliska fosfatassonder.
Kombinationen av NBT (nitro-blå tetrazoliumklorid) och BCIP (5-brom-4-klor-3'-indolyfosfat-p-toluidinsalt) ger en intensiv, olöslig svart-lila fällning när den reageras med alkaliskt fosfatas, ett populärt enzymkonjugat för antikroppssonder. Pierce NBT och BCIP pulver är tillgängliga individuellt och i två bekväma, färdiga lösningar (med och utan en levamisoldämpare av endogen fosfatasaktivitet).
Höjdpunkter:
  • AP substrat– för detektion av alkaliskt fosfatas (alk-fos) aktivitet på fasta medier, inklusive nitrocellulosa och PVDF-membran och fixerade vävnadsprover
  • Kromogen– ingen speciell utrustning behövs för visualisering; producerar lila-svart fällning som är lätt att fotografera
  • Paketalternativ– välj individuell NBT och BCIP pulver eller förberedda, bruksfärdiga lösningar med eller utan levamisoldämpare
1-Step™ NBT/BCIP
  • Idealisk för immunblotting-applikationer
  • Minimal analys-till-analys-variabilitet
1-Step NBT/BCIP Plus-dämpare
  • Idealisk för färgning av vävnader som analyserats med alkaliskt fosfatas från kalvtarm utan störningar orsakade av endogena fosfataser
  • Innehåller 1 mM levamisol för att hämma endogen fosfatasaktivitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Pierce 1-Step NBT/BCIP-substratlösning
Produkttyp Substrat
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Form Vätska
Membrankompatibilitet Nitrocellulosa, PVDF
Produktlinje 1-Step
Kvantitet 250 ml
Substrat Alkaliskt fosfatas
Reaktivitet Alkaliskt fosfatas
Innehåll och lagring Vid mottagandet lagra produkten vid 4 °C. Produkten levereras vid rumstemperatur.