Läs mer
Thermo Scientific™ 1-Step™ NBT/BCIP plus suppressorsubstratlösning
Produktkod. 11819280 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11819280 100 ml 100ml
1 options
Produktkod. 11819280 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 34070
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Pulver och färdiga nitroblått tetrazolium- och 5-brom-4-klor-3'-indolofosfatlösningar för kromogen detektion av alkaliska fosfatassonder.
Thermo Scientific™ Pierce NBT och BCIP Substrat är pulver och färdiga lösningar av nitro-blått tetrazolium och 5-brom-4-klor-3'-indolofosfat för kromogen blöt och IHC-färgning med alkaliska fosfatassonder.
Kombinationen av NBT (nitro-blå tetrazoliumklorid) och BCIP (5-brom-4-klor-3'-indolyfosfat-p-toluidinsalt) ger en intensiv, olöslig svart-lila fällning när den reageras med alkaliskt fosfatas, ett populärt enzymkonjugat för antikroppssonder. Pierce NBT och BCIP pulver är tillgängliga individuellt och i två bekväma, färdiga lösningar (med och utan en levamisoldämpare av endogen fosfatasaktivitet).
Höjdpunkter:
  • AP substrat– för detektion av alkaliskt fosfatas (alk-fos) aktivitet på fasta medier, inklusive nitrocellulosa och PVDF-membran och fixerade vävnadsprover
  • Kromogen– ingen speciell utrustning behövs för visualisering; producerar lila-svart fällning som är lätt att fotografera
  • Paketalternativ– välj individuell NBT och BCIP pulver eller förberedda, bruksfärdiga lösningar med eller utan levamisoldämpare
1-Step™ NBT/BCIP
  • Idealisk för immunblotting-applikationer
  • Minimal analys-till-analys-variabilitet
1-Step NBT/BCIP Plus-dämpare
  • Idealisk för färgning av vävnader som analyserats med alkaliskt fosfatas från kalvtarm utan störningar orsakade av endogena fosfataser
  • Innehåller 1 mM levamisol för att hämma endogen fosfatasaktivitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Pierce 1-Step NBT/BCIP Plus suppressor substratlösning
Produkttyp Substrat och dämpare
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Form Vätska
Membrankompatibilitet Nitrocellulosa, PVDF
Produktlinje 1-Step
Kvantitet 100 ml
Substrat Alkaliskt fosfatas
Reaktivitet Alkaliskt fosfatas
Innehåll och lagring Vid mottagande lagra vid 4 °C. Produkten levereras med ett ispaket.