Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ NeutrAvidin™ Agaros
Produktkod. p-7184470 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
5 mL
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
5ml
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11885835
Brand: Thermo Scientific™ 29201
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Akrylamid- och agarospärlor och kolonner av speciellt modifierad, pH-stabiliserad avidin; det billiga alternativet till streptavidin biotinbindande stöd.
Thermo Scientific™ Pierce NeutrAvidin Hartser ger mindre ospecifik bindning och renare resultat än avidin eller streptavidin för många typer av biotinaffinitetsprocedurer.
Ytterligare information och onlinebeställning
NeutrAvidin Agarose och UltraLink™ Hartser är överlägsna alternativ till avidin- och streptavidinpärlor i många biotinbaserade affinitetstillämpningar. NeutrAvidin Protein är ett modifierat avidinderivat som kombinerar flera nyckelegenskaper för att ge ett biotinbindande protein med exceptionellt låga ospecifika bindningsegenskaper. Nativt avidin är kraftigt glykosylerat, vilket resulterar i dess höga pI och ospecifika bindningsegenskaper. Däremot NeutrAvidin Protein innehåller inga kolhydrater och har en nästan neutral isoelektrisk punkt (6.3), egenskaper som ger mycket låg ospecifik bindning och bredare användbarhet i en mängd olika tillämpningar.
NeutrAvidin Hartser framställs genom kovalent koppling NeutrAvidin Protein till den pärlstavade agarosen eller UltraLink Biostöd med hjälp av effektiva och stabila kemi, vilket resulterar i NeutrAvidin Agarose och UltraLink Hartser som är laktåliga och stabila vid pH 2-11. Produkterna är utmärkta val för en mängd olika små eller storskaliga affinitetsreningsapplikationer som involverar biotinylerade makromolekyler, inklusive separation av biotinylerade molekyler från prover och immunoutfällning av antigener med hjälp av biotinmärkta antikroppar.
Höjdpunkter:
  • Låg ospecifik bindning– till skillnad från avidin, NeutrAvidin Protein har inga kolhydrater, vilket eliminerar ospecifika bindningsproblem orsakade av sockerarter; till skillnad från streptavidin, NeutrAvidin Protein har ingen Arg-Tyr-Asp-sekvens, vilket kan vara en källa för bindning till cellytemolekyler
  • Mångsidiga hartser– agaros (polysackaridbaserad) och UltraLink Biosupport (akrylamidbaserade) hartser ger två olika alternativ för speciella experimentella förhållanden och är kompatibla med gravitationsflöde, spinn och FPLC metoder
  • Finns i flera format– välj mellan två hartstyper, vanliga eller högkapacitetspreparat, och små eller storskaliga förpackningsstorlekar (bulkstorlekar finns också tillgängliga)
  • Överlägsen prestanda– Högkapacitetsharts har högre bindningskapacitet än streptavidinprodukter från bästa alternativa leverantör, vilket tillåter användning av små mängder harts för experiment
Objektspecifika egenskaper:
  • Agaroshartser är tvärbundna 6% pärlformade agaroser
  • UltraLink Hartser är pärlformade akrylamidstöd (UltraLink Biostöd)
  • Plus och High Capacity Resins har en högre belastning på NeutrAvidin Protein än de vanliga formerna
Rekommenderas för:
Immunutfällning; Rening av proteiner som binder till biotinylerade ligander; Fånga biotinylerade cellyteproteiner; Rening av biotinylerade peptider
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Vid mottagande lagra vid 4 °C. Frys inte harts. Produkten levereras vid rumstemperatur.
Partikelstorlek 45 till 165μ m
Produktlinje NeutraAvidin , Pierce
Kvantitet 10 mL
Mål Biotinmärkt molekyl
Typ Agaros
Stationär fas NeutrAvidin Protein
Formatera Flaska
Kolumntyp Affinitet, agaros-harts