Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ NeutrAvidin™ Belagda högkapacitetsplattor
Code produit 10179333 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Färg:
Klart
Svart
Vitt
Antal Wells:
96
384
Formatera:
Standard
Stripplåt
Detektionsmetod:
Kemiluminescens
Kolorimetrisk
fluorescens
Conditionnement:
Paket med 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Färg Antal Wells Formatera Detektionsmetod Conditionnement
10179333 Svart 96 Standard fluorescens Paket med 5
10036023 Svart 384 Standard fluorescens Paket med 5
10760715 Klart 96 Stripplåt Kolorimetrisk Paket med 5
10791275 Klart 96 Standard Kolorimetrisk Paket med 5
10740905 Klart 384 Standard Kolorimetrisk Paket med 5
10770715 Vitt 96 Standard Kemiluminescens Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10179333 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 15510
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Afficher toutes les promotions
 Begränsad artikel
I lager
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Thermo Scientific™ Pierce NeutrAvidin High Binding Capacity (HBC) belagda plattor är förblockerade och färdiga att använda polystyrenmikroplattor för analyser som involverar biotinylerade antikroppar eller biotinmärkta molekyler.
Biotinbindande plattor är idealiska för tillämpningar när direkt adsorption till polystyren denaturerar antikroppar eller målmolekylen. Thermo Scientific NeutrAvidin Protein är avidin som har deglykosylerats för att förhindra ospecifik lektinbindning. Med ett nästan neutralt pI (6,3) resulterar detta i lägre ospecifika interaktioner i vissa applikationer jämfört med streptavidin. NeutrAvidin Protein saknar den bakteriella RYD-sekvensen som finns på streptavidin, vilket eliminerar ospecifik bindning på grund av den RGD-bindande domänen av adhesionsreceptorer som finns i en mängd olika celler.
Thermo Scientific NeutrAvidin™ Belagda högkapacitetsplattor är designade för att binda biotinylerade oligonukleotider och peptider med högre bindningseffektivitet än andra kommersiellt tillgängliga plattor.
Funktioner av Thermo Scientific Pierce Belagda plattor inkluderar:
  • Unik plåtbeläggningsteknik– resulterar i hög last- och bindningskapacitet
  • NeutrAvidin Protein– belagda plåtar har upp till dubbelt så hög bindningskapacitet som typiska plåtar
  • Robust och känslig– NeutrAvidin Protein ger mindre ospecifik bindning för förbättrade signal-till-brus-förhållanden
  • Bredare dynamiskt omfång– utökar det kvantitativa området så att det blir mindre behov av utspädningar
  • Spara tid– förblockerade plattor för att minska antalet analyssteg
  • Flexibla analysformat– välj mellan 96- och 384-brunnsformat i en mängd olika färger
Den egenutvecklade plåtbeläggningstekniken som används för att tillverka dessa Thermo Scientific Pierce Belagda plattor ger plattor med hög kapacitet med en bredare detektionsgräns än vanliga plattor med bindningskapacitet. Standardkurvan uppvisar större linjäritet för att detektera små biotinylerade molekyler såsom peptider och oligonukleotider, vilket resulterar i större analysprecision.
För detektion av låga koncentrationer (ng/ml) av biotinylerade antikroppar och andra proteiner, kolla in
Pierce™ NeutrAvidin™ Belagda plattor med hög känslighet, klar, 8-brunnsremsa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Bindande egendom Hög kapacitet, affinitet
Formatera Standard
Innehåll och lagring Vid mottagande förvara tallrikar vid 4 °C i oöppnade påsar. När de öppnats, placera oanvända tallrikar i en återförslutningsbar påse med torkmedel och förvara vid 4 °C.
Detektionsmetod fluorescens
Produktlinje NeutrAvidin Pierce
Färg Svart
Produkttyp Mikroplatta
Material Polystyren
Antal Wells 96
Ytbehandling NeutrAvidin Protein
Antal per förpackning 5 tallrikar
Plattblockering SuperBlock™ Buffert
Kvantitet 5 tallrikar
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.