Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ NeutrAvidin™ Belagda högkapacitetsplattor
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeschreibung
Biotinbindande plattor är idealiska för tillämpningar när direkt adsorption till polystyren denaturerar antikroppar eller målmolekylen. Thermo Scientific NeutrAvidin Protein är avidin som har deglykosylerats för att förhindra ospecifik lektinbindning. Med ett nästan neutralt pI (6,3) resulterar detta i lägre ospecifika interaktioner i vissa applikationer jämfört med streptavidin. NeutrAvidin Protein saknar den bakteriella RYD-sekvensen som finns på streptavidin, vilket eliminerar ospecifik bindning på grund av den RGD-bindande domänen av adhesionsreceptorer som finns i en mängd olika celler.
Thermo Scientific NeutrAvidin™ Belagda högkapacitetsplattor är designade för att binda biotinylerade oligonukleotider och peptider med högre bindningseffektivitet än andra kommersiellt tillgängliga plattor.
Funktioner av Thermo Scientific Pierce Belagda plattor inkluderar:
- Unik plåtbeläggningsteknik– resulterar i hög last- och bindningskapacitet
- NeutrAvidin Protein– belagda plåtar har upp till dubbelt så hög bindningskapacitet som typiska plåtar
- Robust och känslig– NeutrAvidin Protein ger mindre ospecifik bindning för förbättrade signal-till-brus-förhållanden
- Bredare dynamiskt omfång– utökar det kvantitativa området så att det blir mindre behov av utspädningar
- Spara tid– förblockerade plattor för att minska antalet analyssteg
- Flexibla analysformat– välj mellan 96- och 384-brunnsformat i en mängd olika färger
Den egenutvecklade plåtbeläggningstekniken som används för att tillverka dessa Thermo Scientific Pierce Belagda plattor ger plattor med hög kapacitet med en bredare detektionsgräns än vanliga plattor med bindningskapacitet. Standardkurvan uppvisar större linjäritet för att detektera små biotinylerade molekyler såsom peptider och oligonukleotider, vilket resulterar i större analysprecision.
För detektion av låga koncentrationer (ng/ml) av biotinylerade antikroppar och andra proteiner, kolla in
Pierce™ NeutrAvidin™ Belagda plattor med hög känslighet, klar, 8-brunnsremsa
Spezifikation
Spezifikation
| Bindande egendom | Hög kapacitet, affinitet |
| Formatera | Stripplåt |
| Innehåll och lagring | Vid mottagande förvara tallrikar vid 4 °C i oöppnade påsar. När de öppnats, placera oanvända tallrikar i en återförslutningsbar påse med torkmedel och förvara vid 4 °C. |
| Detektionsmetod | Kolorimetrisk |
| Produktlinje | NeutrAvidin Pierce |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | Mikroplatta |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Ytbehandling | NeutrAvidin Protein |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.