Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ NeutrAvidin™ Belagda högkapacitetsplattor
Produktkod. p-7227877 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Färg:
Klart
Svart
Vitt
Antal Wells:
96
384
Formatera:
96 brunnar
Standard
Stripplåt
Detektionsmetod:
Kemiluminescens
Kolorimetrisk
fluorescens
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 10179333
Brand: Thermo Scientific™ 15510
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific™ Pierce NeutrAvidin High Binding Capacity (HBC) belagda plattor är förblockerade och färdiga att använda polystyrenmikroplattor för analyser som involverar biotinylerade antikroppar eller biotinmärkta molekyler.
Biotinbindande plattor är idealiska för tillämpningar när direkt adsorption till polystyren denaturerar antikroppar eller målmolekylen. Thermo Scientific NeutrAvidin Protein är avidin som har deglykosylerats för att förhindra ospecifik lektinbindning. Med ett nästan neutralt pI (6,3) resulterar detta i lägre ospecifika interaktioner i vissa applikationer jämfört med streptavidin. NeutrAvidin Protein saknar den bakteriella RYD-sekvensen som finns på streptavidin, vilket eliminerar ospecifik bindning på grund av den RGD-bindande domänen av adhesionsreceptorer som finns i en mängd olika celler.
Thermo Scientific NeutrAvidin™ Belagda högkapacitetsplattor är designade för att binda biotinylerade oligonukleotider och peptider med högre bindningseffektivitet än andra kommersiellt tillgängliga plattor.
Funktioner av Thermo Scientific Pierce Belagda plattor inkluderar:
  • Unik plåtbeläggningsteknik– resulterar i hög last- och bindningskapacitet
  • NeutrAvidin Protein– belagda plåtar har upp till dubbelt så hög bindningskapacitet som typiska plåtar
  • Robust och känslig– NeutrAvidin Protein ger mindre ospecifik bindning för förbättrade signal-till-brus-förhållanden
  • Bredare dynamiskt omfång– utökar det kvantitativa området så att det blir mindre behov av utspädningar
  • Spara tid– förblockerade plattor för att minska antalet analyssteg
  • Flexibla analysformat– välj mellan 96- och 384-brunnsformat i en mängd olika färger
Den egenutvecklade plåtbeläggningstekniken som används för att tillverka dessa Thermo Scientific Pierce Belagda plattor ger plattor med hög kapacitet med en bredare detektionsgräns än vanliga plattor med bindningskapacitet. Standardkurvan uppvisar större linjäritet för att detektera små biotinylerade molekyler såsom peptider och oligonukleotider, vilket resulterar i större analysprecision.
För detektion av låga koncentrationer (ng/ml) av biotinylerade antikroppar och andra proteiner, kolla in
Pierce™ NeutrAvidin™ Belagda plattor med hög känslighet, klar, 8-brunnsremsa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bindande egendom Hög kapacitet, affinitet
Formatera 96 brunnar
Innehåll och lagring Vid mottagande förvara tallrikar vid 4 °C i oöppnade påsar. När de öppnats, placera oanvända tallrikar i en återförslutningsbar påse med torkmedel och förvara vid 4 °C.
Detektionsmetod fluorescens
Produktlinje NeutrAvidin Pierce
Färg Svart
Produkttyp Mikroplatta
Material Polystyren
Antal Wells 96
Ytbehandling NeutrAvidin Protein
Antal per förpackning 5 tallrikar
Plattblockering SuperBlock™ Buffert
Kvantitet 5 tallrikar