Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ NeutrAvidin™ Belagda plattor
Produktkod. 10165473 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Färg:
Klart
Svart
Vitt
Antal Wells:
96
384
Formatera:
96 brunnar
Standard
Stripplåt
Plattblockering:
Blocker™ BSA-buffert
SuperBlock™ Buffert
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 10165473
Brand: Thermo Scientific™ 15129
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific™ Pierce NeutrAvidin Belagda plattor är förblockerade och färdiga att använda polystyren 96-brunnars och 384-brunnars plattor för bindning av biotinylerade antikroppar eller prober för ELISA och andra målspecifika analyser.
Biotinbindande plattor är idealiska för tillämpningar när direkt adsorption till polystyren denaturerar antikroppar eller målmolekylen. Thermo Scientific NeutrAvidin Protein är avidin som har deglykosylerats för att förhindra ospecifik lektinbindning. Med ett nästan neutralt pI (6,3) resulterar detta i lägre ospecifika interaktioner i vissa applikationer jämfört med streptavidin. NeutrAvidin Protein saknar den bakteriella RYD-sekvensen som finns på streptavidin, vilket eliminerar ospecifik bindning på grund av den RGD-bindande domänen av adhesionsreceptorer som finns i en mängd olika celler.
Thermo Scientific NeutrAvidin Proteinbelagda plattor är förblockerade och färdiga att använda polystyrenplattor för att binda biotinylerade antikroppar eller prober för ELISA och andra målspecifika analyser.
Funktioner av NeutrAvidin Proteinbelagda plattor inkluderar:
• Vita plattor för kemiluminescerande detektionsmetoder
• Förblockerad med Blocker BSA Buffer eller SuperBlock Blockerande buffert
• Enkel och skonsam immobilisering av biotininnehållande konjugat
• Låg ospecifik bindning
• Ingen denaturering av proteinkomponenten i ett konjugat vid bindning
• Idealisk för att binda små biotinylerade hydrofila molekyler (t.ex. peptider) som vanligtvis uppvisar dålig bindning till polystyren
• Billigare än streptavidinbelagda plattor
• Lägsta ospecifika bindningsegenskaper för alla biotinbindande proteiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bindande egendom Standardkapacitet
Formatera Standard
Innehåll och lagring Vid mottagande förvara tallrikar vid 4 °C i oöppnade påsar. När de öppnats, placera oanvända tallrikar i en återförslutningsbar påse med torkmedel och förvara vid 4 °C. Plattorna levereras vid rumstemperatur.
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Produktlinje NeutrAvidin Pierce
Färg Klart
Produkttyp Detektionsplatta, immunanalys, ELISA
Material Polystyren
Antal Wells 96
Ytbehandling NeutrAvidin Protein
Antal per förpackning 5 tallrikar
Plattblockering SuperBlock™ Buffert