Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ NeutrAvidin™ Belagda plattor
Produktkod. 10247673 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Färg:
Klart
Svart
Vitt
Antal Wells:
96
384
Formatera:
96 brunnar
Standard
Stripplåt
Plattblockering:
Blocker™ BSA-buffert
SuperBlock™ Buffert
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Antal Wells Formatera Plattblockering Förpackningsstorlek
10247673 Svart 384 96 brunnar SuperBlock™ Buffert Paket med 5
10668534 Svart 96 96 brunnar Blocker™ BSA-buffert Paket med 5
15621995 Svart 96 96 brunnar SuperBlock™ Buffert Paket med 5
10093593 Svart 96 96 brunnar SuperBlock™ Buffert Paket med 5
11597920 Klart 96 Stripplåt Blocker™ BSA-buffert Paket med 5
10732984 Klart 96 Stripplåt SuperBlock™ Buffert Paket med 5
10697764 Klart 96 Standard Blocker™ BSA-buffert Paket med 5
10165473 Klart 96 Standard SuperBlock™ Buffert Paket med 5
10165713 Klart 384 Standard SuperBlock™ Buffert Paket med 5
10195663 Vitt 96 Standard Blocker™ BSA-buffert Paket med 5
10175423 Vitt 96 Standard SuperBlock™ Buffert Paket med 5
10402905 Vitt 384 Standard SuperBlock™ Buffert Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 10247673 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 15402
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Thermo Scientific™ Pierce NeutrAvidin Belagda plattor är förblockerade och färdiga att använda polystyren 96-brunnars och 384-brunnars plattor för bindning av biotinylerade antikroppar eller prober för ELISA och andra målspecifika analyser.
Biotinbindande plattor är idealiska för tillämpningar vid direkt adsorption av polystyrendenatureringsantikroppar eller målmolekylen. Thermo Scientific NeutrAvidin Protein är avidin som har avglykosylerats för att förhindra ospecifik lektinbindning. Med en nästan neutral pI (6,3) resulterar detta i lägre ospecifika interaktioner i vissa tillämpningar jämfört med streptavidin. NeutrAvidin Protein saknar den bakteriella RYD-sekvens som finns på streptavidin, vilket eliminerar ospecifik bindning på grund av RGD-bindningsdomänen hos adhesionsreceptorer som finns i olika celler.
Thermo Scientific NeutrAvidin Proteinbelagda plattor är förblockerade och färdiga polystyrenplattor för att binda biotinylerade antikroppar eller sonder för ELISA andra målspecifika analyser.
Egenskaper hos NeutrAvidin proteinbelagda plattor inkluderar:
  • Vita plattor för kemiluminescerande detektionsmetoder
  • Förblockerad med Blocker BSA-buffert eller SuperBlock blockeringsbuffert
  • Enkel och skonsam immobilisering av biotininnehållande konjugater
  • Låg ospecifik bindning
  • Ingen denaturering av proteinkomponenten i ett konjugerat vid bindning
  • Idealiskt för att binda små biotinylerade hydrofila molekyler (t.ex. peptider) som vanligtvis uppvisar dålig bindning till polystyren
  • Billigare än plattor belagda med streptavidin
  • Lägsta ospecifika bindningsegenskaper hos alla biotinbindande proteiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bindande egendom Standardkapacitet, Affinitet
Formatera 96 brunnar
Innehåll och lagring Vid mottagande förvara tallrikar vid 4 °C i oöppnade påsar. När de öppnats, placera oanvända tallrikar i en återförslutningsbar påse med torkmedel och förvara vid 4 °C. Plattorna levereras vid rumstemperatur.
Detektionsmetod fluorescens
Produktlinje NeutrAvidin Pierce
Färg Svart
Produkttyp Mikroplatta
Material Polystyren
Antal Wells 384
Ytbehandling NeutrAvidin Protein
Antal per förpackning 5 tallrikar
Plattblockering SuperBlock™ Buffert
Kvantitet 5 tallrikar