Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Hög känslighet NeutraAvidin™ -HRP
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ Pierce Hög känslighet NeutrAvidin HRP Conjugate är en speciellt framställd peroxidaskonjugerad form av avidinbiotinbindande protein som ger signalförstärkning som poly-HRP och exceptionell lagringsstabilitet.
Denna specialtillverkade variant av HRP-konjugerade streptavidinprotein uppfyller dagens forskares krav på känsligare detektion i ELISA och västerländsk blotting. Konjugatet är lämpligt för användning med kemiluminescerande, kemifluorescerande eller kolorimetriska substrat. Varje högkänslig HRP-konjugat är förpackad i en lättanvänd stabiliserad lösning som möjliggör bekväm förvaring vid 4 °C i minst ett år.
Höjdpunkter:
- NeutrAvidin Protein – är en särskilt avglykosylerad form av avidin som ger mycket specifik, lågbakgrundsbindning av biotinylerade antikroppar i många tillämpningar
- Hög känslighet detekterar – låga nivåer av mål utan bakgrund; erhåller höga signal-brus-kvoter
- Kostnadseffektivt – att använda mindre konjugat i Western Blotting och ELISA applikationer och ändå uppnå utmärkta resultat
- Flexibel – kompatibel med typiska kemiluminescerande, fluorescerande och kolorimetriska peroxidassubstrat
- Bekvämt–, färdigt stabiliserat flytande format innebär att man inte behöver vänta på upptining och inte behöver aliquot
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i originalförpackning skyddad från direkt solljus i ett torrt, svalt och välventilerat utrymme, mellan följande temperaturer: 2 C °till 8 °C. |
| Specificitet | Biotin |
| Detektionsmetod | Kolorimetrisk, kemiluminescens, kemifluorescens |
| Enzym | HRP (pepparrotsperoxidas) |
| Form | Vätska |
| För användning med (applikation) | Western Blotting, ELISA, ELISA |
| Produktlinje | Pierce |
| Etikett eller färgämne | HRP (pepparrotsperoxidas) |
| Målmolekyl | Biotin |
| Kvantitet | 0.5 mL |