Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Hög känslighet NeutraAvidin™ -HRP
Produktkod. p-4532008 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
0.5 mL
5 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10666914
Brand: Thermo Scientific™ 31030
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Speciellt framställd peroxidaskonjugerad NeutrAvidin protein för maximal signalförstärkning med högt signal-brusförhållande i en lösning som är färdig att använda.
Thermo Scientific™ Pierce Hög känslighet NeutrAvidin HRP Conjugate är en speciellt framställd peroxidaskonjugerad form av avidinbiotinbindande protein som ger signalförstärkning som poly-HRP och exceptionell lagringsstabilitet.
Denna specialtillverkade variant av HRP-konjugerat streptavidinprotein uppfyller kraven från dagens forskare för känsligare detektion i ELISA och Western blotting-applikationer. Konjugatet är lämpligt för användning med kemiluminescerande, kemifluorescerande eller kolorimetriska substrat. Varje High Sensitivity HRP-konjugat är förpackat i en lättanvänd stabiliserad lösning som möjliggör bekväm förvaring vid 4 °C i minst ett år.
Höjdpunkter:
  • NeutrAvidin Protein– en speciellt deglykosylerad form av avidin som ger mycket specifik, låg bakgrundsbindning av biotinylerade antikroppar i många applikationer
  • Hög känslighet– upptäck låga nivåer av mål utan bakgrund; få höga signal-brus-förhållanden
  • Kostnadseffektivt– använda mindre konjugat i Western blotting och ELISA applikationer och ändå få utmärkta resultat
  • Flexibel– kompatibel med typiska kemiluminescerande, fluorescerande och kolorimetriska peroxidassubstrat
  • Bekväm– färdigt att använda stabiliserat vätskeformat innebär att det inte finns någon väntan på upptining och inget behov av att alikvotera
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 0.5 mL
Målmolekyl Biotin
Innehåll och lagring Förvaras i originalförpackning skyddad från direkt solljus i ett torrt, svalt och välventilerat utrymme, mellan följande temperaturer: 2 C °till 8 °C.
Specificitet Biotin
Detektionsmetod Kolorimetrisk, kemiluminescens, kemifluorescens
Enzym HRP (pepparrotsperoxidas)
Form Vätska
För användning med (applikation) Western Blotting, ELISA
Produktlinje Pierce
Etikett eller färgämne HRP (pepparrotsperoxidas)