Läs mer
Thermo Scientific™ NeutrAvidin Protein, HRP
Produktkod. 11825855 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
2 mg
Förpackningsstorlek:
2mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11825855 2 mg 2mg
1 options
Produktkod. 11825855 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 31001
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
NeutrAvidin Protein, HRP-konjugat, 31001, från Invitrogen™ , 31001, från Invitrogen™ Arter Reaktivitet: ; Användningsområden: ELISA, Immunohistochemistry, In Situ Hybridization (ISH), Western Blot.
NeutrAvidin Protein, HRP-konjugat, 31001, från Invitrogen ., 31001, från Invitrogen . Arter Reaktivitet: ; Användningsområden: ELISA, Immunohistochemistry, In Situ Hybridization (ISH), Western Blot.
NeutrAvidin Protein är deglykosylerat naturligt avidin från äggvita. Avlägsnande av överskottet av kolhydrater genom en exklusiv process ger ett protein med en mer neutral isoelektrisk punkt och mindre ospecifika bindningsegenskaper. Renade och konjugerade former av NeutrAvidin Protein ger exceptionell prestanda i Western blot, ELISA och IHC-applikationer som kräver biotinbindande prober. Analysspecificitet, känslighet och signal-brus-förhållanden med NeutrAvidin Protein är i allmänhet likvärdiga eller bättre än med det betydligt dyrare streptavidinet. Avidin är ett glykoprotein som finns i äggvita och vävnader hos fåglar, reptiler och amfibier. Det biotinbindande proteinet innehåller fyra identiska subenheter med en sammanlagd massa på 67 000-68 000 dalton. Att ta bort glykosyleringen från avidin ger NeutrAvidin Protein med en massa på 60 000 dalton. Kolhydratbaserad lektinbindning reduceras till odetekterbara nivåer, men biotinbindande affinitet bibehålls. NeutrAvidin Protein erbjuder fördelarna med en neutral pl för att minimera ospecifik adsorption, tillsammans med lysinrester som förblir tillgängliga för derivatisering eller annan anpassad konjugering. NeutrAvidin Protein ger den lägsta ospecifika bindningen bland de kända biotinbindande proteinerna. Den specifika aktiviteten för biotinbindning är cirka 14 μg/mg protein, vilket är nära den teoretiska maximala aktiviteten.
Formulering: 2 mg renat protein och inget konserveringsmedel
31001 innehåller 2 mg lyofiliserat pulver från modifierat avidin i saltfri lösning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Konjugera HRP
Kvantitet 2 mg
Innehåll och lagring Vid mottagandet lagra produkt 4 °C. Produkten levereras vid rumstemperatur.
Form Solid
Proteinfamilj Avidin
Målmolekyl Biotin
Etikett eller färgämne HRP (pepparrotsperoxidas)