Description
Thermo Scientific™ NeutrAvidin Protein är en speciellt framställd form av avidin biotinbindande protein som minskar bakgrunden i Western blotting och ELISA; tillgängliga artiklar inkluderar standard HRP, AP och fluorescerande konjugat för biotinbaserade analyser.
Höjdpunkter:
Nästan neutral isoelektrisk punkt– pl är lika med 6,3, mer neutral än nativt avidin
Nästan utan glykosylering– minskad möjlighet för lektinbindning jämfört med nativt avidin
Ingen RYD-igenkänningssekvens– inga kända bindande domäner utanför målet som streptavidin
Prisvärd– betydligt billigare än streptavidin
Finns i flera format– välj renat NeutrAvidin Protein, beredd HRP och AP konjugat eller aktiverade former för en mängd olika tekniker
Specifications
Specifications
| Konjugera | Streptomycin |
| Kvantitet | 5 mg |
| Innehåll och lagring | Vid mottagandet lagra produkt 4 °C. Produkten levereras vid rumstemperatur. |
| Kemisk reaktivitet | Thiol |
| Reaktiv del | Maleimid |
| Löslighet | Lösligt i vatten |
| Form | Pulver |
| Produktlinje | NeutrAvidin |
| Produkttyp | NeutraAvidin (reaktiv) |
| Etikett eller färgämne | Streptomycin |