Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ NHS-aktiverad agarosslurry
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Utför snabb och stabil immobilisering av proteiner, peptider och andra ligander med Thermo Scientific™ Pierce NHS-Activated Agarose, ett högkvalitativt pärl-agarosstöd.
Pierce NHS-aktiverade agarosehartset finns i en vattenfri acetonuppslamning och som torrt pulver. Den unika torra formen kräver inte lagring i eller avlägsnande och kassering av acetonlösningsmedlet. Dessutom är det torra hartset idealiskt för kopplingsreaktioner med utspädda prover eftersom det koncentrerar provet när hartset sväller, vilket minskar volymen av utgångsmaterialet och resulterar i mycket effektiv ligandimmobilisering.
Höjdpunkter:
Lätt att använda– immobilisera i en enkel reaktion i ett steg med minimal praktisk tid
Snabbt och effektivt– mer än 85 % koppling för de flesta proteiner inom 30 minuter
Innovativt– den torra agarosen koncentrerar provet, vilket gör det idealiskt för att immobilisera utspädda proteiner
Säker– inga farliga kemikalier behövs (t.ex. natriumcyanoborhydrid, cyanogenbromid)
Mångsidig– affinitetsharts är anpassningsbart till kolonn- och satsaffinitetskromatografitekniker och FPLC applikationer
Kompatibel– använd med vilken primär amininnehållande förening som helst
Återanvändbar– den läckageresistenta kemin innebär att du kan återanvända affinitetshartset
Hög bindningskapacitet– bindningsförmåga av> 30 mg/ml (slurry) eller> 25mg/ml (torrt harts)
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | ≥30 mg per ml Koppling |
| Innehåll och lagring | Vid mottagande förvara agarosuppslamningen vid 4 °C. Produkten levereras vid rumstemperatur. |
| Form | Vätska |
| Produktlinje | Pierce |
| Kvantitet | 25 mL |
| Proteinform | Rekombinant |
| Mål | Antikropp, Protein, Peptid, Ligand |
| Typ | Agaros |
| Stationär fas | NHS Ester |
| Formatera | Flaska |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Pierce NHS-Activated Agarose Slurry
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: acetone