Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ NHS-aktiverad agaros, torr
Produktkod. 10150175 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
Varje
Produktkod. 10150175
Brand: Thermo Scientific™ 26196
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
N-hydroxisuccinimidesterharts och kolonner för att kovalent immobilisera proteiner, peptider och andra amininnehållande ligander för affinitetsrening.
Utför snabb och stabil immobilisering av proteiner, peptider och andra ligander med Thermo Scientific™ Pierce NHS-Activated Agarose, ett högkvalitativt pärl-agarosstöd.
Det aktiverade affinitetshartset är tillgängligt som en uppslamning eller torrt pulver, vilket möjliggör enkel och effektiv immobilisering av proteiner till en pärlformad agarosbärare. Den pärlformade agarosbäraren innehåller N-hydroxisuccinimid (NHS) funktionella grupper som reagerar med primära aminer för att bilda stabila amidbindningar. Kopplingsreaktionen utförs i en aminfri buffert vid pH 7 till 9. Proteinkopplingseffektiviteten är typiskt större än 80 %, oavsett molekylvikten eller pI liganden. Kopplingskapaciteten överstiger 25 mg protein per milliliter harts. När en ligand väl har immobiliserats kan det framställda hartset användas för flera affinitetsreningsprocedurer. Den tvärbundna pärlformade agarosen har snabb linjär flödespotential, vilket gör den användbar för gravitationsflöde och låg- till medeltrycksapplikationer.
Pierce NHS-aktiverade agarosehartset finns i en vattenfri acetonuppslamning och som torrt pulver. Den unika torra formen kräver inte lagring i eller avlägsnande och kassering av acetonlösningsmedlet. Dessutom är det torra hartset idealiskt för kopplingsreaktioner med utspädda prover eftersom det koncentrerar provet när hartset sväller, vilket minskar volymen av utgångsmaterialet och resulterar i mycket effektiv ligandimmobilisering.
Höjdpunkter:
  • Lätt att använda– immobilisera i en enkel reaktion i ett steg med minimal praktisk tid
  • Snabbt och effektivt– mer än 85 % koppling för de flesta proteiner inom 30 minuter
  • Innovativt– den torra agarosen koncentrerar provet, vilket gör det idealiskt för att immobilisera utspädda proteiner
  • Säker– inga farliga kemikalier behövs (t.ex. natriumcyanoborhydrid, cyanogenbromid)
  • Mångsidig– affinitetsharts är anpassningsbart till kolonn- och satsaffinitetskromatografitekniker och FPLC applikationer
  • Kompatibel– använd med vilken primär amininnehållande förening som helst
  • Återanvändbar– den läckageresistenta kemin innebär att du kan återanvända affinitetshartset
  • Hög bindningskapacitet– bindningsförmåga av> 30 mg/ml (slurry) eller> 25mg/ml (torrt harts)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) ≥25 mg per ml Koppling
Innehåll och lagring Förvara torrt harts vid -20 C efter °mottagandet. Produkten levereras i en isförpackning.
Produktlinje Pierce
Kvantitet 1 g
Proteinform Rekombinant
Mål Antikropp, Protein, Peptid, Ligand
Typ Agaros
Stationär fas NHS Ester
Formatera Vial
Kolumntyp Affinitet, agaros-harts